Kluczowe dokumenty
HPA022148
Sigma-Aldrich
Anti-RAP1GAP2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-GARNL4 antibody produced in rabbit, Anti-GTPase-activating Rap/Ran-GAP domain-like protein 4, Anti-Rap1 GTPase-activating protein 2, Anti-Rap1GAP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
MFGRKRSVSFGGFGWIDKTMLASLKVKKQELANSSDATLPDRPLSPPLTAPPTMKSSEFFEMLEKMQGIKLEEQKPGPQKNKDDYIPYPSIDEVVEKGGPYPQVI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GARNL4(23108)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen białka aktywującego GTPazę 2 związanego z Ras 1 (RAP1GAP2) z 26 eksonami obejmującymi 261 kilobaz genomowego DNA, jest mapowany na ludzkim chromosomie 17p13.3. RAP1GAP2 jest białkiem o długości 715 aminokwasów występującym w płytkach krwi. Białko charakteryzuje się konserwatywną centralną katalityczną domeną GAP, N-końcowym miejscem wiązania 14-3-3 i dużym C-końcowym regionem o nieznanej funkcji.
Immunogen
Rap1 białko aktywujące GTPazę 2 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko aktywujące GTPazę 2 związane z Ras 1 (RAP1GAP2) odgrywa istotną rolę w regulacji agregacji płytek krwi. Kontroluje również wzrost aksonów w węchowych neuronach czuciowych podczas wczesnego rozwoju postnatalnego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75630
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rap1gap2 regulates axon outgrowth in olfactory sensory neurons
Sadrian B, et al.
Molecular and Cellular Neurosciences, 50(3-4), 272-282 (2012)
Olga Neumüller et al.
Blood, 114(7), 1396-1404 (2009-06-17)
The small guanine-nucleotide-binding protein Rap1 plays a key role in platelet aggregation and hemostasis, and we recently identified Rap1GAP2 as the only GTPase-activating protein of Rap1 in platelets. In search of Rap1GAP2-associated proteins, we performed yeast-2-hybrid screening and found synaptotagmin-like
Jan Schultess et al.
Blood, 105(8), 3185-3192 (2005-01-06)
The Ras-like guanine-nucleotide-binding protein Rap1 controls integrin alpha(IIb)beta3 activity and platelet aggregation. Recently, we have found that Rap1 activation can be blocked by the nitric oxide/cyclic guanosine monophosphate (NO/cGMP) signaling pathway by type 1 cGMP-dependent protein kinase (cGKI). In search