Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA020899
Sigma-Aldrich
ANTI-TPRN antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C9orf75, Anti-Uncharacterized protein C9orf75
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
ADRAIRWQRPSSPPPFLPAASEEAEPAEGLRVPGLAKNSREYVRPGLPVTFIDEVDSEEAPQAAKLPYLP
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen TPRN (taperin) jest mapowany na ludzki chromosom 9q34. U myszy TPRN ulega ekspresji w uchu wewnętrznym, narządzie Cortiego i jest obecny w komórkach podporowych i stereocilach komórek włoskowatych ucha wewnętrznego. TPRN jest również określany jako C9orf75 (otwarta ramka odczytu 75 chromosomu 9).
Immunogen
Uncharacterized protein C9orf75 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-C9orf75 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Mutacje w TPRN (taperynie) są związane z utratą słuchu. Może być zaangażowany w dynamikę aktyny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75393
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rasheeda Bashir et al.
Biochemical genetics, 51(5-6), 350-357 (2013-01-24)
The DFNB79 locus harbors TPRN mutations in which have been reported in a few families with deafness. Four frameshift mutations in TPRN have been described to cause severe or severe-to-profound hearing loss in Moroccan and Pakistani families, and a single
Atteeq Ur Rehman et al.
American journal of human genetics, 86(3), 378-388 (2010-02-23)
Targeted genome capture combined with next-generation sequencing was used to analyze 2.9 Mb of the DFNB79 interval on chromosome 9q34.3, which includes 108 candidate genes. Genomic DNA from an affected member of a consanguineous family segregating recessive, nonsyndromic hearing loss
Yuqin Men et al.
Frontiers of medicine, 13(6), 690-704 (2018-08-31)
Tprn encodes the taperin protein, which is concentrated in the tapered region of hair cell stereocilia in the inner ear. In humans, TPRN mutations cause autosomal recessive nonsyndromic deafness (DFNB79) by an unknown mechanism. To determine the role of Tprn
Yun Li et al.
American journal of human genetics, 86(3), 479-484 (2010-02-23)
We performed genome-wide homozygosity mapping in a large consanguineous family from Morocco and mapped the autosomal-recessive nonsyndromic hearing loss (ARNSHL) in this family to the DFNB79 locus on chromosome 9q34. By sequencing of 62 positional candidate genes of the critical
Chang Liu et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 15, 714070-714070 (2021-08-10)
Mutations in human glutaredoxin domain-containing cysteine-rich protein 1 (GRXCR1) and its paralog GRXCR2 have been linked to hearing loss in humans. Although both GRXCR1 and GRXCR2 are required for the morphogenesis of stereocilia in cochlear hair cells, a fundamental question
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA020899-100UL4061837139352
HPA020899-25UL4061842874859