Kluczowe dokumenty
HPA022124
Sigma-Aldrich
Anti-ALAD antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-ALADH, Anti-Delta-aminolevulinic acid dehydratase, Anti-Porphobilinogen synthase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
VLIFGVPSRVPKDERGSAADSEESPAIEAIHLLRKTFPNLLVACDVCLCPYTSHGHCGLLSENGAFRAEESRQRLAEVALAYA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALAD(210)
Opis ogólny
ALAD (dehydrataza kwasu δ-aminolewulinowego) jest zlokalizowanym w cytoplazmie genem zmapowanym na ludzkim chromosomie 9q33.1. Występuje zarówno w formie oktamerycznej, jak i heksamerycznej.
Immunogen
Delta-aminolevulinic acid dehydratase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Cytozolowa dehydrataza kwasu δ-aminolewulinowego (ALAD) odgrywa istotną rolę w szlaku biosyntezy hemu. Ułatwia drugi etap, który jest zasadniczo reakcją kondensacji kwasu 5-aminolewulinowego, prowadzącą do powstania monopirolu określanego jako porfobilinogen. Jest to jeden z głównych celów toksyczności ołowiu. Ołów zastępuje cynk obecny w ALAD, prowadząc do inaktywacji enzymu. Niedobór ALAD powoduje porfirię z niedoboru ALAD (ADP).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75306
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fangjing Wang et al.
International journal of oncology, 30(1), 33-44 (2006-12-05)
The lack of good molecular markers for diagnosis as well as treatment assessment has rendered the hepatocellular carcinoma (HCC) a major challenge in health care. In this study, woodchucks were used as an animal model for hepatitis virus-induced HCC, and
Heather J Hamlin et al.
Reproduction (Cambridge, England), 147(6), 855-863 (2014-03-13)
Comparatively, little data are available detailing the geographic variation that exists in the reproductive endocrinology of adult alligators, especially those living in barrier islands. The Merritt Island National Wildlife Refuge (MI) is a unique barrier island environment and home to
Sarah H Lawrence et al.
The Journal of biological chemistry, 284(51), 35807-35817 (2009-10-09)
Porphobilinogen synthase (PBGS) catalyzes the first common step in tetrapyrrole (e.g. heme, chlorophyll) biosynthesis. Human PBGS exists as an equilibrium of high activity octamers, low activity hexamers, and alternate dimer configurations that dictate the stoichiometry and architecture of further assembly.
E K Jaffe et al.
The Journal of biological chemistry, 276(2), 1531-1537 (2000-10-18)
Human porphobilinogen synthase (PBGS) is a main target in lead poisoning. Human PBGS purifies with eight Zn(II) per homo-octamer; four ZnA have predominantly nonsulfur ligands, and four ZnB have predominantly sulfur ligands. Only four Zn(II) are required for activity. To
N Ishida et al.
The Journal of clinical investigation, 89(5), 1431-1437 (1992-05-01)
Cloning and expression of the defective genes for delta-aminolevulinate dehydratase (ALAD) from a patient with inherited ALAD deficiency porphyria (ADP) were carried out. Cloning of cDNAs for the defective ALAD were performed from EBV-transformed lymphoblastoid cells of the proband, and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA022124-25UL4061842881796
HPA022124-100UL4061836316259