Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA021955
Sigma-Aldrich
Anti-CHST4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Carbohydrate sulfotransferase 4, Anti-GST-3, Anti-GlcNAc6ST-2, Anti-HEC-GlcNAc6ST, Anti-High endothelial cells N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase, Anti-LSST, Anti-N-acetylglucosamine 6-O-sulfotransferase 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
TSRMYEFVGLEFLPHLQTWVHNITRGKGMGDHAFHTNARDALNVSQAWRWSLPYEKVSRLQKACGDAMNLLGYRHVRSEQEQRNLLLDLLSTWTVPEQIH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHST4(10164)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sulfotransferaza węglowodanowa 4 (CHST4) jest 6-O-sulfotransferazą N-acetyloglukozaminy należącą do nowej rodziny sulfotransferaz węglowodanowych. Wykazuje ona wysoką ekspresję w naczyniach śródbłonka, gdzie, jak się przypuszcza, odgrywa ważną rolę w przemieszczaniu limfocytów.
Immunogen
Carbohydrate sulfotransferase 4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CHST4 (sulfotransferaza węglowodanowa 4) jest sulfotransferazą, która odgrywa istotną rolę w tworzeniu ligandu L-selektyny w komórkach śródbłonka naczyniowego. Posiada aktywność sulfotransferazy GlcNAc-6. CHST4 przenosi siarczan z 3′-fosfoadenozyno-5′-fosfo-siarczanu do grupy 6-hydroksylowej N-acetyloglukozaminy na glikoproteinach.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72006
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
José L Pablos et al.
BMC immunology, 6, 6-6 (2005-03-09)
The recruitment of lymphocytes to secondary lymphoid organs relies on interactions of circulating cells with high endothelial venules (HEV). HEV are exclusive to these organs under physiological conditions, but they can develop in chronically-inflamed tissues. The interaction of L-selectin on
X Li et al.
Journal of leukocyte biology, 69(4), 565-574 (2001-04-20)
Sulfation is an essential component of the selectin ligands, potentially mediated by members of a new family of carbohydrate sulfotransferases. In this study, we assessed the contributions of CHST1, CHST2, CHST3, and CHST4 in producing functional L-selectin ligands. Human umbilical
A Bistrup et al.
The Journal of cell biology, 145(4), 899-910 (1999-05-20)
L-selectin, a lectin-like receptor, mediates rolling of lymphocytes on high endothelial venules (HEVs) in secondary lymphoid organs by interacting with HEV ligands. These ligands consist of a complex of sialomucins, candidates for which are glycosylation- dependent cell adhesion molecule 1