Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA021851
Sigma-Aldrich
Anti-PRKCZ antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PKC2, Anti-PRKCZ
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
FNRRAYCGQCSERIWGLARQGYRCINCKLLVHKRCHGLVPLTCRKHMDSVMPSQEPPVDDKNEDADLPSEETDGIAYISSSRKHDSIKDDSEDLKPVIDGMDGIKISQGLGLQDFDLIRVIGRGSYAKVLLVRLKKNDQI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKCZ(5590)
Opis ogólny
PRKCZ (kinaza białkowa C ζ) znajduje się na chromosomie 1p36.33-p36 należącym do rodziny kinaz serynowo-treoninowych PKC i podrodziny aPKC.
Immunogen
Protein kinase C zeta type recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PRKCZ (kinaza białkowa C ζ) bierze udział w różnych procesach komórkowych, w tym w proliferacji komórek, ich ruchliwości i przeżywalności. Działa jako cząsteczka regulatorowa w szlakach sygnałowych insuliny. Zasugerowano, że PRKCZ działa za 3-kinazą fosfatydyloinozytolu (PI 3-kinazą) w szlaku sygnałowym insuliny w celu translokacji białka kodowanego przez GLUT4. Doniesiono również, że PRKCZ może działać jako negatywny regulator poprzez fosforylację substratu receptora insuliny-1 (IRS-1), co ogranicza jego zdolność do aktywacji kinazy fosfatydyloinozytolu 3 w odpowiedzi na insulinę. Udokumentowano, że PRKCZ może być zaangażowany w patogenezę cukrzycy typu 2 (T2DM). Stwierdzono również, że PRKCZ jest częścią różnych szlaków sygnałowych, takich jak szlak aktywacji ERK/MAPK, kaskada sygnałowa kinazy p70 rybosomalnej S6, aktywacja czynnika transkrypcyjnego NF-κB. Odgrywa również rolę w regulacji polaryzacji komórek. Badanie przewiduje, że PRKCZ może odgrywać rolę w progresji raka jajnika.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70324
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li Zou et al.
Journal of diabetes research, 2013, 721493-721493 (2013-05-15)
Objectives. To study the correlation between the methylation of protein kinase C epsilon zeta (PRKCZ) gene promoters and type 2 diabetes mellitus (T2DM). Methods. The case-control method was implemented in 272 unrelated to one another cases in Shiyan People's Hospital.
Yun-Feng Li et al.
World journal of gastroenterology, 9(9), 2078-2082 (2003-09-13)
To identify the susceptible gene (s) for type 2 diabetes in the previously mapped region, 1p36.33-p36.23, in Han population of North China using single nucleotide polymorphisms (SNPs) and to analyze the haplotypes of the gene (s) related to type 2