Kluczowe dokumenty
MABC946
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PKCζ, klon 14B12.3
clone 4B12.3, from mouse
Synonim(y):
Protein kinase C zeta type, nPKC-zeta, PKC-zeta, PKCζ
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B12.3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKCZ(5590)
mouse ... Prkcz(18762)
rat ... Prkcz(25522)
Opis ogólny
Kinaza białkowa typu C zeta (EC 2.7.11.13; UniProt Q05513; znana również jako nPKC-zeta, PKC-zeta) jest kodowana przez gen PRKCZ (znany również jako PKC2) (Gene ID 5590) u człowieka. Kinazy białkowe C (PKC) to kinazy treoninowo-serynowe, które odgrywają ważną rolę w transdukcji sygnałów komórkowych. Izozymy PKC są podzielone na trzy główne klasy w oparciu o ich skład domen i wymagania aktywatora. Konwencjonalne PKC (cPKC) obejmują izoformy alfa, beta I, beta II i gamma. Nowe PKC (nPKC) obejmują izoformy delta, epsilon, eta i theta. Nietypowe PKC (aPKC) obejmują izoformy lambda (mysi ortolog ludzkiego PKC-lambda nazywany jest PKC-iota) i zeta. Zarówno cPKC, jak i nPKC wiążą diacyloglicerol (DAG) poprzez domenę C1, podczas gdy tylko cPKC, ale nie nPKC, wiążą Ca+2 poprzez domenę C2. APKC nie wiążą ani DAG, ani wapnia w celu uzyskania aktywności. Wszystkie trzy klasy PKC zawierają sekwencję pseudosubstratu w ich regionie N-końcowym, która utrzymuje wnękę wiążącą substrat zajętą poprzez interakcję wewnątrzcząsteczkową, gdy enzymy są w ich nieaktywnej konformacji. Zmiana konformacji po aktywacji enzymu uwalnia miejsce wiązania substratu.
Specyficzność
Oczekuje się, że będzie reagować ze wszystkimi trzema splicingowanymi izoformami ludzkiego PKC-zeta.
Immunogen
Epitop: Region C-końcowy
Rekombinowany ludzki fragment C-końcowy PKCζ znakowany GST.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło PRKCZ w 10 µg lizatu komórek PC12.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło PRKCZ w ludzkiej korze mózgowej, ludzkim móżdżku i tkankach mózgu myszy.
Anti-PKCζ Antibody, clone 14B12.3 to przeciwciało przeciwko PKCζ do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii (parafina).
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Jakość
Evaluated by Western Blotting in mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PKCζ in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
~70 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1