Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA021798
Sigma-Aldrich
Anti-SIRT5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-NAD-dependent deacetylase sirtuin-5, Anti-SIR2-like protein 5
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
AILEEVDRELAHCDLCLVVGTSSVVYPAAMFAPQVAARGVPVAEFNTETTPATNRFRFHFQGPCGTTLPEAL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIRT5(23408)
Opis ogólny
SIRT5 (Sirtuin 5) jest białkiem macierzy mitochondrialnej należącym do klasy III rodziny sirtuin. Jest zlokalizowane wewnątrz mitochondriów oraz w cytozolu i jądrze. Białko ulega szerokiej ekspresji w mózgu, sercu, wątrobie i nerkach. Składa się z bardzo krótkich sekwencji aminowych i karboksylowych flankujących region z zachowaną, katalityczną domeną centralną sirtuiny.
Immunogen
NAD-dependent deacetylase sirtuin-5 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-SIRT5 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
SIRT5 (Sirtuina 5) jest związana z metabolizmem i procesem starzenia. W badaniach wykazano, że SIRT5 wpływa na szlak cyklu mocznikowego poprzez zależną od NAD deacetylację i późniejszą aktywację syntetazy fosforanu karbamoilu 1 (CPS1), która odgrywa istotną rolę w początkowym etapie cyklu mocznikowego w celu detoksykacji i usuwania amoniaku. W komórkach niedrobnokomórkowego raka płuc zaobserwowano udział SIRT5 we wzroście komórek nowotworowych i oporności na leki. Badania pokazują, że SIRT5 może posiadać właściwości onkogenne.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73830
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takashi Nakagawa et al.
Cell, 137(3), 560-570 (2009-05-05)
Sirtuins are NAD-dependent protein deacetylases that connect metabolism and aging. In mammals, there are seven sirtuins (SIRT1-7), three of which are associated with mitochondria. Here, we show that SIRT5 localizes in the mitochondrial matrix and interacts with carbamoyl phosphate synthetase
Xiao-bin Lv et al.
Scientific reports, 5, 17940-17940 (2015-12-15)
SUN2, a key component of LINC (linker of nucleoskeleton and cytoskeleton) complex located at the inner nuclear membrane, plays unknown role in lung cancer. We found that SUN2 expression was decreased in lung cancer tissue compared with paired normal tissues