Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA021638
Sigma-Aldrich
Anti-RCOR2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-REST corepressor 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
PSVMEKPSAGSGILSRSRAKTVPNGGQPHSEDDSSEEEHSHDSMIRVGTNYQAVIPECKPESPARYSNKELKGMLVWSPNHCVSDAK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RCOR2(283248)
Immunogen
Rekombinowane białko REST corepressor 2 ze znacznikiem epitopowym (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76055
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julián Esteban Sáez et al.
PloS one, 10(6), e0131760-e0131760 (2015-06-26)
CoREST (CoREST1, rcor1) transcriptional corepressor together with the histone demethylase LSD1 (KDM1A) and the histone deacetylases HDAC1/2 form LSD1-CoREST-HDAC (LCH) transcriptional complexes to regulate gene expression. CoREST1 belong to a family that also comprises CoREST2 (rcor2) and CoREST3 (rcor3). CoREST1
Álvaro P Barrios et al.
Molecular and cellular biology, 34(14), 2760-2770 (2014-05-14)
Mammalian genomes harbor three CoREST genes. rcor1 encodes CoREST (CoREST1), and the paralogues rcor2 and rcor3 encode CoREST2 and CoREST3, respectively. Here, we describe specific properties of transcriptional complexes formed by CoREST proteins with the histone demethylase LSD1/KDM1A and histone
Carlos Rivera et al.
Epigenetics & chromatin, 14(1), 51-51 (2021-11-26)
Nuclear processes such as transcription and RNA maturation can be impacted by subnuclear compartmentalization in condensates and nuclear bodies. Here, we characterize the nature of nuclear granules formed by REST corepressor 2 (RCOR2), a nuclear protein essential for pluripotency maintenance