Kluczowe dokumenty
HPA021016
Sigma-Aldrich
Anti-PLA2G3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GIII sPLA2, Anti-Group 3 secretory phospholipase A2, Anti-Group III secretory phospholipase A2, Anti-Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase GIII, Anti-sPLA2-III
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
SPPEVTNMLWELLGTTCFKLAPPLDCVEGKNCSRDPRAIRVSARHLRRLQQRRHQLQDKGTDERQPWPSEPLRGPMSFYNQCLQLTQAARRPDRQQKSWSQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLA2G3(50487)
Opis ogólny
Gen PLA2G3 (wydzielnicza fosfolipaza A2 grupy 3) jest mapowany na ludzkim chromosomie 22q12.2. Białko lokalizuje się w cytozolowych strukturach punktowych.
Immunogen
Group 3 secretory phospholipase A2 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PLA2G3 (wydzielnicza fosfolipaza A2 grupy 3) jest wydzielniczą fosfolipazą. Bierze udział w uwalnianiu komórkowego arachidonianu (AA). PLA2G3 jest opisywana jako negatywny regulator rzęsek. Brak PLA2G3 powoduje, że komórki wykazują endosomy recyklingu skoncentrowane w centrosomach. W ludzkim układzie neuronalnym uczestniczy w apoptotycznej śmierci komórek, w której pośredniczy oksydaza ksantynowa/ksantynowa (X/XOD). Polimorfizm w PLA2G3 jest związany z chorobą Alzheimera (AD). Ekspresja PLA2G3 jest deregulowana w różnych złośliwych tkankach.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74555
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vesna Brglez et al.
Biochimie, 107 Pt A, 114-123 (2014-10-07)
Secreted phospholipases A2 (sPLA2s) hydrolyse cell and lipoprotein phospholipid membranes to release free fatty acids and lysophospholipids, and can also bind to specific proteins. Several sPLA2s have been associated with various cancers, including prostate, colon, gastric, lung and breast cancers
Angela Re et al.
BMC bioinformatics, 7, 413-413 (2006-09-20)
Common fragile sites (cfs) are specific regions in the human genome that are particularly prone to genomic instability under conditions of replicative stress. Several investigations support the view that common fragile sites play a role in carcinogenesis. We discuss a
Ana Martínez-García et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 22(4), 1181-1187 (2010-10-12)
Oxidative stress, which plays a critical role in the pathogenesis of neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease (AD), is intimately linked to aging, the best established risk factor for AD. Studies in neuronal cells subjected to oxidative stress, mimicking such
Joon Kim et al.
Nature, 464(7291), 1048-1051 (2010-04-16)
Primary cilia are evolutionarily conserved cellular organelles that organize diverse signalling pathways. Defects in the formation or function of primary cilia are associated with a spectrum of human diseases and developmental abnormalities. Genetic screens in model organisms have discovered core
Makoto Murakami et al.
The Journal of biological chemistry, 278(12), 10657-10667 (2003-01-11)
Here we report cellular arachidonate (AA) release and prostaglandin (PG) production by novel classes of secretory phospholipase A(2)s (sPLA(2)s), groups III and XII. Human group III sPLA(2) promoted spontaneous AA release, which was augmented by interleukin-1, in HEK293 transfectants. The