23-047-M
Białko UbcH7, aktywne, 10 µg
Active, full length, recombinant human UbcH7. N-terminal HA, 6His-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as an E2 enzyme in ubiquitination assays.
Synonim(y):
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 L3, L-UBC, Ubiquitin carrier protein L3, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-F1, Ubiquitin-protein ligase L3, UBE2L3, UBCE7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
Opis ogólny
Enzymy sprzęgające ubikwitynę (E2) charakteryzują się obecnością wysoce konserwatywnej domeny sprzęgającej ubikwitynę, która przyjmuje aktywowaną ATP ubikwitynę (Ub) poprzez kowalencyjnie połączony tioester na resztach w miejscu aktywnym. Enzymy E2 działają poprzez selektywne interakcje białko-białko z enzymem aktywującym ubikwitynę E1 i enzymami ligazy ubikwityny E3 i są w stanie różnicować wpływ na dalsze substraty, zarówno z pojedynczą cząsteczką Ub, jak i łańcuchem Ub. Podczas gdy enzymy E3 są zaangażowane w wybór substratu, enzymy E2 są głównymi determinantami wyboru lizyny do budowy łańcuchów Ub, które w ten sposób bezpośrednio kontrolują komórkowy los substratu.
UbcH7 wykazuje szeroką specyficzność dla E3 typu HECT, ale nie działa z większością ligaz ubikwityny białkowej E3 zawierających RING, ponieważ brakuje mu wewnętrznej, niezależnej od E3 reaktywności z lizyną. Pomimo braku tej reaktywności z lizyną, UbcH7 wykazuje aktywność z enzymami E3 z rodziny RBR, takimi jak Parkin i ARIH1.
UbcH7 wykazuje szeroką specyficzność dla E3 typu HECT, ale nie działa z większością ligaz ubikwityny białkowej E3 zawierających RING, ponieważ brakuje mu wewnętrznej, niezależnej od E3 reaktywności z lizyną. Pomimo braku tej reaktywności z lizyną, UbcH7 wykazuje aktywność z enzymami E3 z rodziny RBR, takimi jak Parkin i ARIH1.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany