Kluczowe dokumenty
HPA020765
Sigma-Aldrich
Anti-NLRP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 2, Anti-Nucleotide-binding site protein 1, Anti-PYRIN domain and NACHT domain-containing protein 1, Anti-PYRIN-containing APAF1-like protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
EVDKADGKQLVEILTTHCDSYWVEMASLQVFEKMHRMDLSERAKDEVREAALKSFNKRKPLSLGITRKERPPLDVDEMLERFKTEAQAFTETKGNVI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NLRP2(55655)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen NLRP2 (NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 2) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 19q13.42. Należy do rodziny PAN (domeny PYRIN i NACHT). NLRP2 ulega silnej ekspresji w płucach, łożysku i grasicy. Jest również określany jako PAN1.
Immunogen
NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Ekspresja NLRP2 (białko 2 zawierające domeny NACHT, LRR i PYD) jest kontrolowana przez lipopolisacharyd (LPS) i interferony (IFNβ i IFNγ). W makrofagach NLRP2 hamuje aktywację kinaz NF (czynnik jądrowy)-κB i I (inhibitor)-κB oraz zwiększa aktywację kaspazy-1 i wydzielanie IL (interleukina)-1β. W astrocytach inflammasom NLRP2, kompleks zawierający NLRP2, ASC (białko adaptorowe podobne do białka apoptozy zawierające domenę rekrutacji kaspaz) i kaspazę-1, powoduje przetwarzanie kaspazy zapalnej-1 i IL-1β. Polimorfizm w NLRP2 jest związany z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu w NLRP2 jest związany z indukowanymi arsenem zmianami skórnymi, uszkodzeniami chromosomów i chorobami układu oddechowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74231
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hiromi Tadaki et al.
Journal of human genetics, 56(5), 343-347 (2011-02-18)
Systemic-onset juvenile idiopathic arthritis (s-JIA) is a rare inflammatory disease classified as a subtype of chronic childhood arthritis, manifested by spiking fever, erythematous skin rash, pericarditis and hepatosplenomegaly. The genetic background underlying s-JIA remains poorly understood. To detect disease-related copy
Julia Minkiewicz et al.
Glia, 61(7), 1113-1121 (2013-04-30)
Central nervous system (CNS) trauma involves extensive cellular damage that is due, in part, to an innate inflammatory response induced by extracellular ATP. The innate immune response is regulated by pattern recognition receptors (PRRs), which include NOD-like receptors (NLRs). The
Xing-lin Yang et al.
Modern rheumatology, 25(1), 67-71 (2014-04-24)
To investigate the association of the polymorphisms in SPARC and NLRP2 with rheumatoid arthritis (RA) in a Chinese Han population. Four single nucleotide polymorphisms (SNPs) covering SPARC and three SNPs covering NLRP2 were investigated in 624 Chinese Han RA patients
Jean Marie Bruey et al.
The Journal of biological chemistry, 279(50), 51897-51907 (2004-10-01)
Genes encoding proteins with PYRIN/PAAD/DAPIN domains, a nucleotide binding fold (NACHT), and leucine rich repeats have recently been recognized as important mediators in autoimmune inflammatory disorders. Here we characterize the expression and function of a member of the PYRIN and
Pritha Bhattacharjee et al.
Mutation research, 755(1), 1-5 (2013-05-07)
Prolonged consumption of arsenic-laden water above the threshold limit of 10μg/L causes a plethora of dermatological and non-dermatological multi-organ health problems, including cancer and death. Among several mechanisms of arsenic-induced toxicity and carcinogenicity studied so far, role of arsenic in