Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA020017
Sigma-Aldrich
Anti-LUC7L3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab3
Synonim(y):
Anti-AC005921.3-1 antibody produced in rabbit, Anti-CRE-associated protein 1, Anti-CREAP-1, Anti-Cisplatin resistance-associated overexpressed protein, Anti-Luc7A, Anti-Okadaic acid-inducible phosphoprotein OA48-18, Anti-cAMP regulatory element-associated protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
KQMEVCEVCGAFLIVGDAQSRVDDHLMGKQHMGYAKIKATVEELKEKLRKRTEEPDRDERLKKEKQEREEREKEREREREERER
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LUC7L3(51747)
Opis ogólny
LUC7L3 (LUC7-like 3 pre-mRNA splicing factor) jest nowym białkiem jądrowym zlokalizowanym w jądrze, z plamistą dystrybucją. Jest ono zmapowane na ludzkim chromosomie 17q21.33. LUC7L3 ulega szerokiej ekspresji, przy czym najwyższą ekspresję obserwuje się w tkankach płodowych i dorosłym mózgu. Białko zawiera dwa motywy palca cynkowego i wydłużoną domenę C-końcową bogatą w argininę, serynę i glutaminian.
Immunogen
Nadekspresja białka związanego z opornością na cisplatynę - rekombinowany znacznik epitopu białka (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
LUC7L3 (LUC7-like 3 pre-mRNA splicing factor) jest czynnikiem splicingowym związanym z U1 snRNP, głównie związanym z aktywnością splicingu pre-mRNA. Odgrywa główną rolę w regulacji splicingu sercowego kanału sodowego. Jego pierwszy motyw palca cynkowego łączy się z pre-mRNA i zapewnia wskazówki dla aktywności splicingowej LUC7L3. Drugi motyw palca cynkowego łączy pre-mRNA z U1 snRNP. Angiotensyna II i niedotlenienie, sygnały przyczyniające się do niewydolności serca, regulują w górę LUC7L3 i RBM25 (białko wiążące RNA 25). LUC7L3 wraz z RBM25 zwiększają warianty splicingu SCN5A (białko kanału sodowego typu 5 podjednostka α). Zmniejsza to sercowy prąd Na+ bramkowany napięciem.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74169
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kristy L Shipman et al.
Biochemistry and cell biology = Biochimie et biologie cellulaire, 84(1), 9-19 (2006-02-08)
We describe a unique family of human proteins that are capable of binding to the cAMP regulatory element (CRE) and that are homologous to RNA splicing proteins. A human cDNA was isolated that encodes a protein with a distinctive combination
Ge Gao et al.
Circulation, 124(10), 1124-1131 (2011-08-24)
Human heart failure is associated with decreased cardiac voltage-gated Na+ channel current (encoded by SCN5A), and the changes have been implicated in the increased risk of sudden death in heart failure. Nevertheless, the mechanism of SCN5A downregulation is unclear. A
Gabriel G Malouf et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(15), 4129-4140 (2014-06-06)
MITF/TFE translocation renal cell carcinoma (TRCC) is a rare subtype of kidney cancer. Its incidence and the genome-wide characterization of its genetic origin have not been fully elucidated. We performed RNA and exome sequencing on an exploratory set of TRCC
Ge Gao et al.
Trends in cardiovascular medicine, 23(1), 5-8 (2012-09-04)
Alternative splicing is a posttranscriptional mechanism that can substantially change the pattern of gene expression. Up to 95% of human genes have multiexon alternative spliced forms, suggesting that alternative splicing is one of the most significant components of the functional