Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA019880
Sigma-Aldrich
Anti-CBLB antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene b, Anti-E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B, Anti-RING finger protein 56, Anti-SH3-binding protein CBL-B, Anti-Signal transduction protein CBL-B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
DNRLSRHIHHVESVPSRDPPMPLEAWCPRDVFGTNQLVGCRLLGEGSPKPGITASSNVNGRHSRVGSDPVLMRKHRRHDLPLEGAKVFSNGHLGSEEYDVPPRLSPPPPVTTLLPSIKCTGPLA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CBLB(868)
Opis ogólny
CBLB (protoonkogen B Cbl) jest ligazą białkową ubikwityny E3 należącą do rodziny białek CBL. Jest on zmapowany na ludzkim chromosomie 3q13.11. U ssaków istnieją trzy homologi Cbl, a mianowicie c-Cbl, Cbl-b i Cbl-c. Składa się z wysoce konserwatywnej domeny wiążącej kinazę tyrozynową (TKB) i domen katalitycznych nowego genu (RING).
Immunogen
E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-CBLB antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
CBLB (protoonkogen B Cbl) odgrywa kluczową rolę w regulacji aktywacji komórek odpornościowych. Obie domeny wykonują różne czynności w aktywności ligazy ubikwityny, takie jak domena TKB oddziałuje bezpośrednio z fosforylowanymi białkami zawierającymi tyrozynę poprzez domeny Src homology (SH) 2, a domena palca RING wiąże się z koniugatem ubikwityny E2. CBLB jest fosforylowana po stymulacji receptora komórek T (TCR) i bierze udział w wewnątrzkomórkowych szlakach sygnałowych, w których pośredniczy TCR. Podobnie, fosforylowany CBLB jest rekrutowany do receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) po stymulacji EGF i hamuje wzrost komórek indukowany przez EGF. CBLB uczestniczy w kontrolowaniu progów aktywacji komórek T poprzez negatywną regulację Vav, czynnika wymiany GDP/GTP. Mechanizm molekularny obejmuje pośredniczoną przez CBLB degradację podjednostki regulatorowej p85 kinazy fosfatydyloinozytolu 3, regulatora Vav. CBLB jest związana z chorobą autoimmunologiczną ośrodkowego układu nerwowego, stwardnieniem rozsianym.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73955
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tomoki Abe et al.
Endocrine journal, 61(6), 529-538 (2014-03-13)
Obesity causes type 2 diabetes, atherosclerosis and cardiovascular diseases by inducing systemic insulin resistance. It is now recognized that obesity is related to chronic low-grade inflammation in adipose tissue. Specifically, activated immune cells infiltrate adipose tissue and cause inflammation. There
C Elly et al.
Oncogene, 18(5), 1147-1156 (1999-02-18)
Cbl-b, a mammalian homolog of Cbl, consists of an N-terminal region (Cbl-b-N) highly homologous to oncogenic v-Cbl, a Ring finger, and a C-terminal region containing multiple proline-rich stretches and potential tyrosine phosphorylation sites. In the present study, we demonstrate that
D Fang et al.
The Journal of biological chemistry, 276(7), 4872-4878 (2000-11-23)
Cbl-b is implicated in setting the threshold of T lymphocyte activation. In Cbl-b-deficient T cells, the activation of Vav, a guanine nucleotide exchange factor, is significantly enhanced. The molecular mechanism underlying Cbl-b-regulated Vav activation was unclear. Here it is shown
S A Ettenberg et al.
Oncogene, 18(10), 1855-1866 (1999-03-23)
The role of cbl-b in signaling by the epidermal growth factor receptor (EGFR) was studied and compared with c-cbl. We demonstrate in vivo, that cbl-b, like c-cbl, is phosphorylated and recruited to the EGFR upon EGF stimulation and both cbl
Jezabel Varadé et al.
Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England), 18(7), 959-965 (2011-12-24)
Ten genes previously showing different evidence of association with multiple sclerosis have been selected to validate. Eleven polymorphisms were genotyped with the iPLEX™ Sequenom in a well-powered collection of Spanish origin including 2863 multiple sclerosis cases and 2930 controls. Replication