Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA019875
Sigma-Aldrich
Anti-RINT1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HsRINT-1, Anti-Protein RINT-1, Anti-RAD50 interactor 1, Anti-RAD50-interacting protein 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PCCSESGDERKNLEEKSDINVTVLIGSKQVSEGTDNGDLPSYVSAFIEKEVGNDLKSLKKLDKLIEQRTVSKMQLEEQVLTISSEIPKRIRSALKNAEESKQFLNQFLEQETHLFS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RINT1(60561)
Opis ogólny
RINT1 (RAD50 interactor 1) to nowe białko oddziałujące z Rad50 o masie cząsteczkowej 87 kDa. Składa się z N-końcowej domeny coiled-coil, konserwowanej domeny centralnej i domeny C-końcowej.
Immunogen
RAD50-interacting protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
RINT1 (RAD50 interactor 1) jest głównie zaangażowany w regulację wydłużania telomerów poprzez szlak Rb/E2F. W kontroli długości telomerów tworzy kompleks z p130 (fosfoproteiną jąderkową) i Rad50, który ogranicza niezależne od telomerazy wydłużanie telomerów w normalnych komórkach. Zachowane centralne i C-końcowe domeny RINT1 bezpośrednio oddziałują z Rad50 podczas późnych faz S i G2/M cyklu komórkowego. Sugeruje się, że RINT1 może być zaangażowany w naprawę uszkodzeń DNA poprzez regulację progresji cyklu komórkowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74982
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sudeshna Roy Chowdhury et al.
The Journal of cell biology, 219(4) (2020-04-25)
COPI vesicles mediate Golgi-to-ER recycling, but COPI vesicle arrival sites at the ER have been poorly defined. We explored this issue using the yeast Pichia pastoris. ER arrival sites (ERAS) can be visualized by labeling COPI vesicle tethers such as
J Xiao et al.
The Journal of biological chemistry, 276(9), 6105-6111 (2000-11-30)
Rad50, an structural maintenance of chromosomes (SMC) protein family member, participates in a variety of cellular processes, including DNA double-strand break repair, cell cycle checkpoint activation, telomere maintenance, and meiosis. Disruption of Rad50 in mice leads to lethality during early
Linbo Zhao et al.
mSphere, 2(4) (2017-08-18)
BK polyomavirus (BKPyV) is a human pathogen first isolated in 1971. BKPyV infection is ubiquitous in the human population, with over 80% of adults worldwide being seropositive for BKPyV. BKPyV infection is usually asymptomatic; however, BKPyV reactivation in immunosuppressed transplant
Nathalie Launay et al.
The Journal of clinical investigation, 133(14) (2023-07-18)
The Rad50 interacting protein 1 (Rint1) is a key player in vesicular trafficking between the ER and Golgi apparatus. Biallelic variants in RINT1 cause infantile-onset episodic acute liver failure (ALF). Here, we describe 3 individuals from 2 unrelated families with
Ling-Jie Kong et al.
Molecular cell, 22(1), 63-71 (2006-04-08)
The oncogenic process often leads to a loss of normal telomere length control, usually as a result of activation of telomerase. Nevertheless, there are also telomerase-independent events that involve a Rad50-dependent recombination mechanism to maintain telomere length. Previous work has