Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB1406364
Sigma-Aldrich
Anti-RAD51 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BRCC5, HRAD51, HsRad51, HsT16930, RAD51A, RECA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAD51(5888)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek RAD51. Wykazano, że BRCA2 reguluje zarówno wewnątrzkomórkową lokalizację, jak i zdolność wiązania DNA tego białka. Utrata tych kontroli po inaktywacji BRCA2 może być kluczowym wydarzeniem prowadzącym do niestabilności genomu i nowotworzenia. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczony przez RefSeq) Gen RAD51 znajduje się na ludzkim chromosomie 15q15.1.
Immunogen
RAD51 (NP_002866.2, 1 a.a. ~ 339 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAMQMQLEANADTSVEEESFGPQPISRLEQCGINANDVKKLEEAGFHTVEAVAYAPKKELINIKGISEAKADKILAEAAKLVPMGFTTATEFHQRRSEIIQITTGSKELDKLLQGGIETGSITEMFGEFRTGKTQICHTLAVTCQLPIDRGGGEGKAMYIDTEGTFRPERLLAVAERYGLSGSDVLDNVAYARAFNTDHQTQLLYQASAMMVESRYALLIVDSATALYRTDYSGRGELSARQMHLARFLRMLLRLADEFGVAVVITNQVVAQVDGAAMFAADPKKPIGGNIIAHASTTRLYLRKGRGETRICKIYDSPCLPEAEAMFAINADGVGDAKD
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Przeciwciało anty-RAD51 produkowane u myszy zostało wykorzystane w analizie Western blot i immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
Członkowie rodziny RAD51 są bardzo podobni do bakteryjnego RecA i Saccharomyces cerevisiae Rad51 i wiadomo, że biorą udział w homologicznej rekombinacji i naprawie DNA. Białko to może wchodzić w interakcje z białkiem wiążącym ssDNA, białkiem replikacyjnym A (RPA) i RAD52, i uważa się, że odgrywa rolę w parowaniu homologicznym i przenoszeniu nici DNA. Stwierdzono również, że białko to oddziałuje z BRCA1 i BRCA2, co może być ważne dla odpowiedzi komórkowej na uszkodzenia DNA.
RAD51 specyficznie naprawia dwuniciowe pęknięcia w DNA. Regulacja w górę RAD51 jest obserwowana w wielu nowotworach i wskazuje na złe rokowanie. Rad51 indukuje przejście z fazy G0/G1 do fazy S w cyklu komórkowym. Dlatego hamowanie RAD51 zmniejsza progresję raka w przypadkach takich jak rak szyjki macicy.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Interaction of human rad51 recombination protein with single-stranded DNA binding protein, RPA.
Golub E I, et al.
Nucleic Acids Research, 26(23), 5388-5393 (1998)
The protein PprI provides protection against radiation injury in human and mouse cells.
Yi S, et al.
Scientific Reports, 6, 26664-26664 (2016)
Role of BRCA1 and BRCA2 as regulators of DNA repair, transcription, and cell cycle in response to DNA damageRole of BRCA1 and BRCA2 as regulators of DNA repair, transcription, and cell cycle in response to DNA damage.
Kiyotsugu Y and Yoshio M
Cancer Science, 95(11), 866-871 (2004)
The homologous recombination protein RAD51 is a promising therapeutic target for cervical carcinoma.
Qian C, et al.
Oncology Reports, 38(2), 767-774 (2017)
Jia Hu et al.
PloS one, 8(8), e72104-e72104 (2013-08-27)
XRCC3 and RAD51 are two important members in homologous recombination repair pathway. This study was performed to detect the expressions of these two molecules in breast cancer and explore their correlations with clinicopathological factors. Immunohistochemistry was used to detect protein