Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA019824
Sigma-Aldrich
Anti-RBM15 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-One-twenty two protein, Anti-Putative RNA-binding protein 15, Anti-RNA-binding motif protein 15
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
DTYPPSASVVGASVGGHRHPPGGGGGQRSLSPGGAALGYRDYRLQQLALGRLPPPPPPPLPRDLERERDYPFYERVRPAYSLEPRVGAGAGAAPFREVDEISPEDDQRANRTLFL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBM15(64783)
Opis ogólny
RBM15 (RNA binding motif protein 15) jest członkiem rodziny białek spen (split end) składającej się z trzech N-końcowych motywów rozpoznawania RNA (RRM) i domeny SPOC (Spen paralogue and orthologue C-terminal) na C-końcowym końcu.
Immunogen
Putative RNA-binding protein 15 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
RBM15 (RNA binding motif protein 15) jest czynnikiem wiążącym RTE (RNA transport element), głównie zaangażowanym w eksport mRNA. Odgrywa istotną rolę w szlaku NXF (czynnik eksportu jądrowego). Bezpośrednio wiąże się z NXF1 i zapewnia receptor dla elementu eksportu RNA RTE. Ta sprzężona forma pomaga zwiększyć ekspresję, w której pośredniczy RTE. RBM15 ma zdolność do identyfikacji specyficznego RNA RTE in vitro, co ostatecznie zwiększa eksport i ekspresję reporterowych mRNA zawierających RTE in vivo.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74811
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrei S Zolotukhin et al.
Nucleic acids research, 37(21), 7151-7162 (2009-09-30)
The conserved mRNA export receptor NXF1 (Mex67 in yeast) assembles with messenger ribonucleoproteins (mRNP) in the nucleus and guides them through the nuclear pore complex into the cytoplasm. The DEAD family RNA helicase Dbp5 is essential for nuclear export of
Susan Lindtner et al.
The Journal of biological chemistry, 281(48), 36915-36928 (2006-09-27)
Retroviruses/retroelements provide tools enabling the identification and dissection of basic steps for post-transcriptional regulation of cellular mRNAs. The RNA transport element (RTE) identified in mouse retrotransposons is functionally equivalent to constitutive transport element of Type D retroviruses, yet does not