Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA019049
Sigma-Aldrich
Anti-CCDC6 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Coiled-coil domain-containing protein 6, Anti-Papillary thyroid carcinoma-encoded protein, Anti-Protein H4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
QPVSAPPSPRDISMEIDSPENMMRHIRFLKNEVERLKKQLRAAQLQHSEKMAQYLEEERHMREENLRLQRKLQREMERREALCRQLSESESSLEMDDERYFNEMSAQGLRPR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCDC6(8030)
Opis ogólny
Gen CCDC6 (coiled-coil domain-containing protein 6) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 10q21. CCDC6 ulega wszechobecnej ekspresji. Białko lokalizuje się w cytoplazmie i jądrze.
Immunogen
Coiled-coil domain-containing protein 6 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CCDC6 (coiled-coil domain-containing protein 6) uczestniczy głównie w apoptozie i odpowiedzi na uszkodzenia DNA. Regulacja w dół CCDC6 osłabia odpowiedź na uszkodzenia DNA i zmniejsza liczbę ognisk RAD51 (białko naprawy DNA RAD51 homolog 1). CCDC6 ulega rearanżacji w rakach tarczycy i niektórych rakach płuc, tworząc fuzję CCDC6-RET (protoonkogen c-Ret). Jest on regulowany w dół w pierwotnych guzach zarodkowych jąder.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74795
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hafiz Muhammad Ali et al.
PloS one, 9(4), e95964-e95964 (2014-04-25)
RET/PTC3 junction oncogene is typical of radiation-induced childhood papillary thyroid carcinoma (PTC) with a short latency period. Since, RET/PTC3 is only present in the tumour cells, thus represents an interesting target for specific therapy by small interfering RNA (siRNA). Our
JunGang Zhao et al.
FEBS letters, 586(24), 4257-4263 (2012-10-31)
CCDC6 is rearranged in approximately 20% of papillary thyroid carcinomas and some lung cancers participating in the formation of PTC1/ret proto-oncogene oncogene. CCDC6 is involved in the cellular response to DNA damage and is stabilized by ATM-mediated phosphorylation at Thr434.
T Zhong et al.
British journal of anaesthesia, 113(4), 634-643 (2014-05-20)
Isoflurane produces amnesia in mice during contextual fear conditioning (CFC) trials. Histone acetylation is a form of chromatin modification involved in the transcriptional regulation underlying memory formation. We investigated whether isoflurane-induced repression of contextual fear memory is related to altered
Andreas Flütsch et al.
Biological chemistry, 395(10), 1243-1252 (2014-08-26)
Abstract Caspases play important roles in cell death, differentiation, and proliferation. Due to their high homology, especially of the active site, specific targeting of a particular caspase using substrate analogues is very difficult. Although commercially available small molecules based on
Francesco Morra et al.
International journal of cancer, 136(9), 2146-2157 (2014-10-11)
Non-small cell lung cancer (NSCLC) is the main cause of cancer-related death worldwide and new therapeutic strategies are urgently needed. In this study, we have characterized a panel of NSC lung cancer cell lines for the expression of coiled-coil-domain containing