Kluczowe dokumenty
HPA018989
Sigma-Aldrich
Anti-CHN2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Beta-chimaerin, Anti-Beta-chimerin, Anti-Rho GTPase-activating protein 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
ASSNSSLSGSSVSSDAEEYQPPIWKSYLYQLQQEAPRPKRIICPREVENRPKY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHN2(1124)
Opis ogólny
Gen CHN2 (β-chimeryna) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 7p15.3. Białko zawiera trzy domeny: amino-końcową domenę Src homology-2 (SH2), centralną domenę C1 i karboksylo-końcową domenę GAP (białko aktywujące GTPazę).
Immunogen
Beta-chimaerin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-CHN2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
CHN2 (β-chimeryna) jest białkiem aktywującym GTPazę (GAP) i jest aktywowany przez drugi przekaźnik lipidowy diacyloglicerol. Aktywność GAP CHN2 jest szczególnie ukierunkowana na Rac. Polimorfizm w CHN2 jest związany z ryzykiem retinopatii cukrzycowej (DR) i nieproliferacyjnym ryzykiem DR.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74907
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marcelo Chen et al.
Journal of diabetes and its complications, 28(4), 460-463 (2014-05-24)
To investigate whether chimerin 2 (CHN2) genetic polymorphisms were associated with the susceptibility to diabetic retinopathy (DR) in Taiwanese individuals with type 2 diabetes. This case-control study comprised of 171 individuals with DR and 548 without DR. Four rs39059, rs2023908
Laura Barrio-Real et al.
Journal of investigative medicine : the official publication of the American Federation for Clinical Research, 61(7), 1129-1131 (2013-08-15)
The CHN2 gene encodes the β2-chimaerin, a Rac-specific guanosine-5'-triphosphatase activating protein with an important role in the establishment of functional brain circuitry by controlling axon pruning. Genetic studies suggest that the CHN2 gene harbors variants that contribute to addiction vulnerability
Muhammad A Alvi et al.
Oncotarget, 6(25), 20863-20874 (2015-09-01)
Small bowel accounts for only 0.5% of cancer cases in the US but incidence rates have been rising at 2.4% per year over the past decade. One-third of these are adenocarcinomas but little is known about their molecular pathology and
Bertram Canagarajah et al.
Cell, 119(3), 407-418 (2004-10-28)
The lipid second messenger diacylglycerol acts by binding to the C1 domains of target proteins, which translocate to cell membranes and are allosterically activated. Here we report the crystal structure at 3.2 A resolution of one such protein, beta2-chimaerin, a
Erin M Griner et al.
The Journal of biological chemistry, 285(22), 16931-16941 (2010-03-26)
Although the family of chimaerin Rac-GAPs has recently gained significant attention for their involvement in development, cancer, and neuritogenesis, little is known about their molecular regulation. Chimaerins are activated by the lipid second messenger diacylglycerol via their C1 domain upon