Kluczowe dokumenty
MABT822
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49E) Antibody
rat monoclonal, mAB11
Synonim(y):
CD49 antigen-like family member E, Fibronectin receptor subunit alpha, Integrin alpha-F, VLA-5, CD49e
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Integryna alfa 5 (CD49e), klon mAb11, clone mAB11, from rat
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
mAB11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA5(3678)
mouse ... Itga5(16402)
Opis ogólny
Integryna alfa-5 (UniProt: P08648; znana również jako członek rodziny antygenów CD49 E, podjednostka alfa receptora fibronektyny, integryna alfa-F, VLA-5, CD49e) jest kodowana przez gen ITGA5 (znany również jako FNRA) (identyfikator genu: 3678) u człowieka. Integryny są heterodimerycznymi integralnymi białkami błonowymi składającymi się z podjednostki alfa i podjednostki beta, które funkcjonują w adhezji i sygnalizacji na powierzchni komórki. Integryna alfa-5 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I ulegającym ekspresji na tymocytach, limfocytach T, monocytach, płytkach krwi, wczesnych limfocytach B i aktywowanym w limfocytach B. Składa się z łańcucha lekkiego i ciężkiego. Zawiera cztery miejsca wiązania wapnia (aa 480-488; 334-342; 401-409; i 465-473). Strukturalnie składa się z domeny zewnątrzkomórkowej (aa 4-995), domeny transbłonowej (aa 996-1021) i domeny cytoplazmatycznej (aa 1022-1049). W połączeniu z podjednostką beta 1 może służyć jako receptor dla fibronektyny i fibrynogenu. Rozpoznaje sekwencję R-G-D w swoich ligandach. Integryna alfa-5 ulega również ekspresji w chrząstce stawowej i odgrywa rolę w rozwoju stawu maziowego oraz w regulacji przeżycia chondrocytów i degradacji macierzy w chrząstce stawowej. Frakcje błonowe uzyskane z fibroblastów zwierząt chorych na cukrzycę wykazują znaczne obniżenie poziomu integryny alfa-5. (Ref.: Almeida, ME et al., (2016). Mol. Cell. Biochem. 421(1-2); 19-28).
Specyficzność
Klon mAB11 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa integrynę alfa 5 w komórkach ludzkich i mysich.
Immunogen
Receptor fibronektyny oczyszczony z ludzkiego łożyska.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła integrynę alfa5 (CD49e) w zastosowaniach immunocytochemicznych (LaFlamme, S.E., et. al. (1992). J Cell Biol. 117(2):437-47; Clark, K., et. al. (2005). J Cell Sci. 118(Pt 2):291-300; Joo, E.E., et. al. (2014). Nat Commun. 5:3510).
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipitated Integrin alpha5 (CD49e) in Immunoprecipitation applications (LaFlamme, S.E., et. al. (1992). J Cell Biol. 117(2):437-47).
Anti-Integrin alpha5 (CD49e), klon mAb11, nr kat. MABT822 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa integrynę alfa 5 i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii i immunoprecypitacji.
Research Category
Cell Structure
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in human Foreskin Fibroblast (HFF) cells.
Immunocytochemistry Analysis): A 1:25 dilution of this antibody detected Integrin alpha5 (CD49e) in human Foreskin Fibroblast (HFF) cells.
Opis wartości docelowych
114,54 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w PBS bez azydku.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nishanth Belugali Nataraj et al.
Cell reports, 38(8), 110418-110418 (2022-02-24)
By establishing multi-omics pipelines, we uncover overexpression and gene copy-number alterations of nucleoporin-93 (NUP93), a nuclear pore component, in aggressive human mammary tumors. NUP93 overexpression enhances transendothelial migration and matrix invasion in vitro, along with tumor growth and metastasis in animal