Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA018981
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF200 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Zinc finger protein 200
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SFILRVPPDSKLGQDLLRDATNGPKTIHQLVLEHFLTFLPKPSLVQPSQKVKETLVIMKDVSSSLQNRVHPRPLVKLLPKGVQK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF200(7752)
Opis ogólny
Gen ZNF200 (zinc finger protein-200) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 16p13.3. ZNF200 ulega silnej ekspresji w jądrach. Zawiera domeny palca cynkowego typu C2H2. Białko lokalizuje się w nukleoplazmie.
Immunogen
Zinc finger protein 200 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko palca cynkowego-200 (ZNF200) oddziałuje z metylotransferazą histonu H3 (G9A). Polimorfizm pojedynczego nukleotydu w ZNF200 jest związany ze zmniejszonym ryzykiem raka jajnika.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73664
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Abraham Peedicayil et al.
PloS one, 5(1), e8884-e8884 (2010-01-30)
We previously identified a panel of genes associated with outcome of ovarian cancer. The purpose of the current study was to assess whether variants in these genes correlated with ovarian cancer risk. Women with and without invasive ovarian cancer (749
Miki Nishida et al.
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 12(7), 877-888 (2007-06-23)
G9a belongs to the subfamily of histone H3 lysine 9 (H3-K9)-specific methyltransferases. On amino acid sequence alignment of human and Drosophila G9a, we found that the N-terminal region from amino acids 532-605 to be evolutionarily conserved and named this the
Z Deng et al.
Genomics, 53(1), 97-103 (1998-10-27)
During the course of cloning the gene for familial Mediterranean fever (FMF), we identified a number of transcripts from a 275-kb genomic region on 16p13.3. Two of the transcripts were found to contain multiple C2H2-type zinc finger motifs in tandem