Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA018852
Sigma-Aldrich
Anti-C1S antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C1 esterase, Anti-Complement C1s subcomponent precursor
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
AAHVVEGNREPTMYVGSTSVQTSRLAKSKMLTPEHVFIHPGWKLLEVPEGRTNFDNDIALVRLKDPVKMGPTVSPICLPGTSSDYNLMDGDLGLISGWGRTEKRDRAVRLKAARLPVAPLRKCKEVKVEKPTADAEAYVFTPNMICAGGE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C1S(716)
Opis ogólny
Gen składnika dopełniacza 1 subkomponentu s (C1S) jest mapowany na ludzkim chromosomie 12p13.2. Białko zawiera region CUB1 (C1r/C1s, Uegf, Bmp1) -EGF (podobny do naskórkowego czynnika wzrostu) - CUB2, dwa moduły białka kontroli dopełniacza (CCP1 i CCP2) oraz domenę proteazy serynowej (SP).
Immunogen
Complement C1s subcomponent precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-C1S antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige. The antibody has been used for bead array immunoassay.
Działania biochem./fizjol.
Składnik dopełniacza 1 subkomponent s (C1S) jest subkomponentem C1, pierwszego składnika układu dopełniacza. Układ dopełniacza jest pierwszą linią wrodzonej obrony immunologicznej w komórkach. C1S jest proteazą serynową. Aktywowany C1S uczestniczy w odpowiedzi immunologicznej poprzez wiązanie i rozszczepianie cząsteczki efektorowej składnika dopełniacza-4 (C4). Region CUB1 (C1r/C1s, Uegf, Bmp1)-EGF (podobny do naskórkowego czynnika wzrostu) C1S jest odpowiedzialny za pośredniczenie w interakcji między C1S a innymi składnikami C1 (C1R i C1Q). Brak C1S jest związany z chorobami autoimmunologicznymi, na przykład zespołem toczniopodobnym, zapaleniem tarczycy Hashimoto i autoimmunologicznym zapaleniem wątroby.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78220
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M A Dragon-Durey et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 166(12), 7612-7616 (2001-06-08)
We have investigated the molecular basis of selective and complete C1s deficiency in 2-year-old girl with complex autoimmune diseases including lupus-like syndrome, Hashimoto's thyroiditis, and autoimmune hepatitis. This patient's complement profile was characterized by the absence of CH50 activity, C1
Andrew J Perry et al.
The Journal of biological chemistry, 288(22), 15821-15829 (2013-04-18)
The complement system is an ancient innate immune defense pathway that plays a front line role in eliminating microbial pathogens. Recognition of foreign targets by antibodies drives sequential activation of two serine proteases, C1r and C1s, which reside within the
Kristina Viiklepp et al.
The Journal of investigative dermatology (2021-11-11)
Cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC) is the most common metastatic skin cancer with increasing incidence worldwide. Previous studies have demonstrated the role of complement system in cSCC progression. In this study we have investigated the mechanistic role of serine protease
P R Lawson et al.
International immunology, 12(3), 231-240 (2000-03-04)
The complement system is a cascade of serum proteins and receptors which forms a vital arm of innate immunity and enhances the adaptive immune response. This work establishes the chromosomal localization of four key genes of the murine complement system.
Anamika Gangwar et al.
Scientific reports, 10(1), 7899-7899 (2020-05-15)
Intermittent hypoxia, initially associated with adverse effects of sleep apnea, has now metamorphosed into a module for improved sports performance. The regimen followed for improved sports performance is milder intermittent hypoxic training (IHT) as compared to chronic and severe intermittent