Kluczowe dokumenty
SAB3500048
Sigma-Aldrich
Anti-SCARB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD36 and LIMPII analog, Anti-CD36 antigen-like 1, Anti-CLA-1, Anti-SR-BI, Anti-SRB1, Anti-Scavenger receptor class B member 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCARB1(949)
Opis ogólny
Receptor zmiatacza klasy B, członek 1 (SCARB1), znany również jako SR-BI, jest częścią nadrodziny receptorów zmiataczy, która składa się z wielu członków o różnych strukturach, wzorcach ekspresji i funkcjach. SCARB1 jest receptorem o wielu ligandach na powierzchni komórki, który pośredniczy w selektywnym wychwycie lipidów z cholesterolu HDL do komórek i ulega ekspresji w tkankach steroidogennych u dorosłych zwierząt. Inne ligandy SCARB1 obejmują natywny, acetylowany lub utleniony LDL i anionowe fosfolipidy. Myszy z niedoborem SCARB1 mają podwyższony poziom HDL i zwiększoną podatność na miażdżycę po karmieniu tłuszczem, co wskazuje na jego znaczenie w regulacji homeostazy cholesterolu. Wraz z CLDN1, LDL-R i członkiem nadrodziny tetraspanin CD81, SCARB1 został zgłoszony jako czynnik wejścia dla wirusa zapalenia wątroby typu C. Znane są co najmniej dwie izoformy SCARB1.
Immunogen
Przeciwciało SCARB1 zostało wyhodowane przeciwko 15 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca aminowego ludzkiego SCARB1.
Zastosowanie
Do immunohistochemii użyto przeciwciała anty-SCARB1 wyprodukowanego u królika.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500048.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Class B Scavenger Receptors SR-BI and CD36 Are Receptors for Anionic Phospholipids (*)
Attilio R
The Journal of Biological Chemistry (1995)
Increased maternal and fetal cholesterol efflux capacity and placental CYP27A1 expression in preeclampsia
Hiten Mistry
Journal of Lipid Research (2017)
Scavenger receptor class B member 1 protein: hepatic regulation and its effects on lipids, reverse cholesterol transport, and atherosclerosis
Anthony P Kent
Hepatic medicine : evidence and research (2011)
Hiten D Mistry et al.
Journal of lipid research, 58(6), 1186-1195 (2017-04-12)
Preeclampsia is a pregnancy-specific condition that leads to increased cardiovascular risk in later life. A decrease in cholesterol efflux capacity is linked to CVD. We hypothesized that in preeclampsia there would be a disruption of maternal/fetal plasma to efflux cholesterol
Karen O Dixon et al.
Journal of leukocyte biology, 96(2), 313-324 (2014-05-02)
Uptake of apoptotic cells by DCs is considered to contribute to induction and maintenance of immunological tolerance. TolDCs are sought after as cellular therapy in transplantation and autoimmunity and can be generated in vitro using GCs. In this study, we