Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA018215
Sigma-Aldrich
Anti-GUCA2A antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Gap-I, Anti-Guanylate cyclase activator 2A, Anti-Guanylate cyclase-activating protein 1, Anti-Guanylin precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
SLESVKKLKDLQEPQEPRVGKLRNFAPIPGEPVVPILCSNPNFPEELKPLCKEPNAQEILQRLEEIAEDPGTCEICAYAACTGC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GUCA2A(2980)
Opis ogólny
Gen aktywatora cyklazy guanylanowej 2A (GUCA2A) jest mapowany na ludzkim chromosomie 1p35-p34. GUCA2A mRNA jest wykrywany głównie w przewodzie pokarmowym i nerkach.
Immunogen
Guanylin precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Działania biochem./fizjol.
Aktywator cyklazy guanylanowej 2A (GUCA2A) jest głównie jelitowym hormonem peptydowym i endogennym ligandem cyklazy guanylowej C. Jest produkowany jako prohormon proguanylina. W jelicie GUCA2A wraz z receptorem cyklazy guanylanowej C aktywuje komórki nabłonkowe. Aktywacja tego szlaku powoduje wydzielanie Cl- i HCO3- oraz hamowanie wchłaniania Na+, co napędza wydzielanie wody do światła jelita. W tkance nerkowej GUCA2A wywołuje natriurezę, kaliurezę i diurezę, wraz ze wzrostem poziomu cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP) w moczu. Sugeruje się, że GUCA2A zwiększa wydalanie soli i wody z moczem, co skutkuje zapobieganiem hipernatremii i hiperwolemii po zwiększonym poborze soli przez organizm. Białko to ulega również ekspresji w komórkach nabłonkowych układu przewodowego ludzkich ślinianek przyusznych i podżuchwowych. Jest ono uwalniane do śliny przez komórki przewodów ślinowych. GUCA2A wykazuje wysoką ekspresję w nowotworach gruczołów ślinowych. Z drugiej strony, GUCA2A jest regulowany w dół w raku jelita grubego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72418
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas Mueller et al.
Kidney international, 82(12), 1253-1255 (2012-12-04)
According to a proposed concept of a gastrointestinal-renal natriuretic signaling axis, natriuretic peptides are released from the intestine into the circulation in response to oral salt intake and act on the kidneys as hormones to increase sodium excretion. The peptides
Øystein Brenna et al.
Cell and tissue research, 365(2), 331-341 (2016-04-06)
Guanylin (GUCA2A/Guca2a/GN) and uroguanylin (GUCA2B/Guca2b/UGN) are expressed in the gastrointestinal tract and have been implicated in ion and fluid homeostasis, satiety, abdominal pain, growth and intestinal barrier integrity. Their cellular sources are debated and include goblet cells, entero-/colonocytes, enteroendocrine (EE)
Amanda M Pattison et al.
Cancer biology & therapy, 21(9), 799-805 (2020-07-01)
Most sporadic colorectal cancer reflects acquired mutations in the adenomatous polyposis coli (APC) tumor suppressor gene, while germline heterozygosity for mutant APC produces the autosomal dominant disorder Familial Adenomatous Polyposis (FAP) with a predisposition to colorectal cancer. In these syndromes
Øystein Brenna et al.
Scandinavian journal of gastroenterology, 50(10), 1241-1252 (2015-05-17)
Activation of membrane receptor guanylate cyclase-C (GC-C) is implicated in gastrointestinal fluid and electrolyte balance, preservation of intestinal barrier integrity, anti-trophic effects and inhibition of pain sensation. To evaluate GC-C signaling, we examined the regulation of GC-C (GUCY2C/Gucy2c) and its
Yin-bo Chen et al.
Zhonghua wei chang wai ke za zhi = Chinese journal of gastrointestinal surgery, 12(5), 515-517 (2009-09-11)
To investigate the expression of guanylin in colorectal cancer. The expression of guanylin was examined by RT-PCR and semiquantitative analysis in 20 cases of colorectal cancer, and its relationship with clinical characteristics was analyzed. The positive expression of guanylin in