Kluczowe dokumenty
HPA018168
Sigma-Aldrich
Anti-SLC29A2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Equilibrative NBMPR-insensitive nucleoside transporter, Anti-Equilibrative nitrobenzylmercaptopurine riboside-insensitive nucleoside transporter, Anti-Equilibrative nucleoside transporter 2, Anti-Nucleoside transporter, ei-type, Anti-Solute carrier family 29 member 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
KFARYYLANKSSQAQAQELETKAELLQSDENGIPSSPQKVALTLDLDLEKEPESEPDEPQKPGKPSVFTVFQK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC29A2(3177)
Opis ogólny
Gen SLC29A2 (solute carrier family 29 member-2) został zmapowany na ludzkim chromosomie 11q13. Analiza RT-PCR wykazała ekspresję SLC29A2 w mięśniach szkieletowych, wątrobie, płucach, mózgu, nerkach, sercu, trzustce i łożysku. Znakowanie GFP (zielonym białkiem fluorescencyjnym) wykazało obecność białka na błonie podstawno-bocznej w komórkach nabłonka nerkowego. Motyw di-leucyny w SLC29A2 jest ważny dla powierzchniowej ekspresji białka.
Immunogen
Equilibrative nucleoside transporter 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Solute carrier family 29 member-2 (SLC29A2) jest transporterem nukleozydów, który pośredniczy w transporcie nukleozydów pirymidynowych urydyny i nukleozydów purynowych adenozyny. Odgrywa kluczową rolę w regulacji wielu procesów fizjologicznych poprzez wpływ na stężenie adenozyny na powierzchni komórki. Ostre zapalenie płuc powoduje transkrypcyjną represję SLC29A2, zwiększając zewnątrzkomórkową akumulację ochronnej adenozyny. Podobnie, wyciszenie SLC29A2 za pomocą siRNA zwiększa sygnalizację adenozyny w błonie śluzowej i łagodzi zapalenie jelit związane z niedotlenieniem. Białko to pozytywnie reaguje na cytotoksyczność fludarabiny w komórkach przewlekłej białaczki limfocytowej, co wskazuje na jego znaczenie w chemioterapii przewlekłej białaczki limfocytowej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73321
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chian-Feng Chen et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 52(5), 1690-1701 (2010-08-28)
Recurrent cancer genome aberrations are indicators of residing crucial cancer genes. Although recent advances in genomic technologies have led to a global view of cancer genome aberrations, the identification of target genes and biomarkers from the aberrant loci remains difficult.
Julio C Morote-Garcia et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 49(2), 296-305 (2013-04-18)
Acute lung injury (ALI) is a devastating disorder of the lung that is characterized by hypoxemia, overwhelming pulmonary inflammation, and a high mortality in the critically ill. Adenosine has been implicated as an anti-inflammatory signaling molecule, and previous studies showed
Julio C Morote-Garcia et al.
Gastroenterology, 136(2), 607-618 (2008-12-25)
The surface of the intestinal mucosa is particularly prone to hypoxia-induced inflammation. Previous studies implicated signaling via extracellular adenosine in endogenous attenuation of intestinal inflammation; we investigated whether epithelial adenosine transport could reduce hypoxia-induced inflammation of the mucosa. We performed
Adam N Elwi et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 296(6), F1439-F1451 (2009-03-20)
This study examined the roles of human nucleoside transporters (hNTs) in mediating transepithelial fluxes of adenosine, 2'-deoxyadenosine, and three purine nucleoside anti-cancer drugs across polarized monolayers of human renal proximal tubule cells (hRPTCs), which were shown in previous studies to
Lara M Mangravite et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 284(5), F902-F910 (2003-01-16)
Nucleoside transporters are important in the disposition of nucleosides and nucleoside analogs in the kidney. Two human equilibrative nucleoside transporters have been cloned and characterized, hENT1 and hENT2. The primary goal of this study was to localize these transporters in