Merck
HPA018011
Sigma-Aldrich
Anti-RBM5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Protein G15, Anti-RNA-binding motif protein 5, Anti-RNA-binding protein 5, Anti-Renal carcinoma antigen NY-REN-9, Anti-Tumor suppressor LUCA15
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
DKRVSRTERSGRYGSIIDRDDRDERESRSRRRDSDYKRSSDDRRGDRYDDYRDYDSPERERERRNSDRSEDGYHSDGDYGEHDYRHDISDERESKTIMLRGLPITITESDIREMMESFEGPQPADVRLMKRKTGVSRGFAFVEFYHL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBM5(10181)
Opis ogólny
Białko 5 z motywem wiążącym RNA (RBM5) jest również nazywane H37 lub LUCA-15. Jest to białko wiążące RNA, które ulega silnej ekspresji w grasicy. RBM5 jest częścią kompleksu spliceosomu A i posiada dwa motywy, które wiążą się z RNA. Kodujący go gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 3p21.3.
Immunogen
RNA-binding protein 5 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko 5 z motywem wiązania RNA (RBM5) jest zaangażowane w regulację apoptozy poprzez splicing mRNA genów. Badania wykazały, że jego nadekspresja hamuje szlak Wnt/β-katenina in vitro. Działa również jako supresor guza i stymuluje apoptozę w komórkach nowotworowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71231
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu-Qiu Hao et al.
Oncology reports, 33(5), 2438-2444 (2015-03-05)
Cigarette smoking is closely associated with various respiratory diseases. Oxidants and carcinogens in cigarettes are reported to induce various airway epithelial injuries. However, the underlying mechanisms remain unclear. The aims of the present study were to determine the involvement of
Chen Shao et al.
World journal of surgical oncology, 11, 123-123 (2013-06-01)
RBM5 (RNA-binding motif protein 5, also named H37/LUCA-15) gene from chromosome 3p21.3 has been demonstrated to be a tumor suppressor. Current researches in vitro confirm that RBM5 can suppress the growth of lung adenocarcinoma cells by inducing apoptosis. There is
Zhenwei Song et al.
Biochemistry, 51(33), 6667-6678 (2012-07-31)
The RNA binding motif protein 5 (RBM5), also known as LUCA15 or H37, containing two RNA recognition motifs, is a component of the spliceosome A complex. Previously, it has been reported that RBM5 bound to a U/C-rich sequence upstream of
Travis C Jackson et al.
Neuroscience, 361, 93-107 (2017-08-19)
RNA binding motif 5 (RBM5) is a nuclear protein that modulates gene transcription and mRNA splicing in cancer cells. The brain is among the highest RBM5-expressing organ in the body but its mRNA target(s) or functions in the CNS have
Lijing Zhao et al.
World journal of surgical oncology, 10, 247-247 (2012-11-20)
Recent studies have indicated that the nuclear RNA-binding protein RBM5 has the ability to modulate apoptosis and suppress tumor growth. The aim of this study is to investigate the expression of RBM5 in human prostate cancer and its mechanism of