Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA017887
Sigma-Aldrich
Anti-SLC36A4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Proton-coupled amino acid transporter 4, Anti-Proton/amino acid transporter 4, Anti-Solute carrier family 36 member 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
REELDMDVMRPLINEQNFDGTSDEEHEQELLPVQKHYQLDDQEGISFVQTLMHLLKGNIGTGL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Rodzina transporterów solute carrier family 36 member 4 (SLC36A4) jest niezależnym od sodu transporterem aminokwasów, który jest obecny w lizosomach, endosomach i błonie plazmatycznej. Gen kodujący SLC36A4 jest zlokalizowany na chromosomie 11.
Immunogen
Proton-coupled amino acid transporter 4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-SLC36A4 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Rodzina transporterów solute carrier family 36 member 4 (SLC36A4) jest unikalnym transporterem w komórce, który reguluje wzrost i szlaki sygnałowe. Na lizosomach i późnych endosomach, mechanistyczny cel kompleksu rapamycyny 1 (mTORC1) jest aktywowany przez SLC36A4. W tym celu SLC36A4 celuje w czynnik inicjacji translacji 4E wiążący białko 1 (4E-BP1). Wykazano, że SLC36A4 stymuluje proliferację komórek raka jelita grubego in vitro. Tryptofan jest jednym z substratów transportowanych przez SLC36A4.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73245
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aparna Kumar et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(51), 18249-18254 (2014-12-10)
Molecular biomarkers are changes measured in biological samples that reflect disease states. Such markers can help clinicians identify types of cancer or stages of progression, and they can guide in tailoring specific therapies. Many efforts to identify biomarkers consider genes
Samyuktha Muralidharan Pillai et al.
The Journal of biological chemistry, 286(4), 2455-2460 (2010-11-26)
The SLC36 family of transporters consists of four genes, two of which, SLC36A1 and SLC36A2, have been demonstrated to code for human proton-coupled amino acid transporters or hPATs. Here we report the characterization of the fourth member of the family
S Heublein et al.
Oncogene, 29(28), 4068-4079 (2010-05-26)
The phosphoinositide3-kinase (PI3K)/Akt and downstream mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) signalling cascades promote normal growth and are frequently hyperactivated in tumour cells. mTORC1 is also regulated by local nutrients, particularly amino acids, but the mechanisms involved are poorly
S-J Fan et al.
Oncogene, 35(23), 3004-3015 (2015-10-06)
Tumour cells can use strategies that make them resistant to nutrient deprivation to outcompete their neighbours. A key integrator of the cell's responses to starvation and other stresses is amino-acid-dependent mechanistic target of rapamycin complex 1 (mTORC1). Activation of mTORC1
Yuying Liu et al.
Cancer cell, 33(3), 480-494 (2018-03-14)
Despite the clinical successes fostered by immune checkpoint inhibitors, mechanisms underlying PD-1 upregulation in tumor-infiltrating T cells remain an enigma. Here, we show that tumor-repopulating cells (TRCs) drive PD-1 upregulation in CD8+ T cells through a transcellular kynurenine (Kyn)-aryl hydrocarbon receptor (AhR)
Produkty
Drug Transport