Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA017013
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF207 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Zinc finger protein 207
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
KPATLTTTSATSKLIHPDEDISLEERRAQLPKYQRNLPRPGQAPIGNPPVGPIGGMMPPQPGIPQQQGMRPPMPPHGQYGGHHQGMPGYLPGAMPPYGQGP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF207(7756)
Opis ogólny
ZNF207 (białko palca cynkowego 207) jest związanym z mikrotubulami białkiem palca cynkowego o masie cząsteczkowej 50,7 kDa. Ulega ekspresji w kilku ludzkich tkankach, w tym w mózgu, piersi, OUN, okrężnicy, napletku, komórkach zarodkowych, sercu, wątrobie, płucach, mięśniach, prostacie, migdałkach, macicy i zarodku. Strukturalnie składa się z prawie 20% reszt prolinowych, potencjalnego sygnału lokalizacji jądrowej na końcu aminowym i dwóch motywów palca cynkowego C2-H2.
Immunogen
Zinc finger protein 207 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ZNF207 (białko palca cynkowego 207) bierze udział w równej segregacji chromosomów. Wiąże się głównie z mikrotubulami wrzeciona poprzez swoją domenę N-końcową i reguluje wyrównanie chromosomów. Działa również jako potencjalny czynnik transkrypcyjny ze zdolnością wiązania DNA. Doniesiono, że ZNF207 ma zdolność kontrolowania transkrypcji genu reporterowego β-Gal w komórkach HeLa.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70839
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hao Jiang et al.
Developmental cell, 28(3), 268-281 (2014-01-28)
Equal chromosome segregation requires proper assembly of many proteins, including Bub3, onto kinetochores to promote kinetochore-microtubule interactions. By screening for mitotic regulators in the spindle envelope and matrix (Spemix), we identify a conserved Bub3 interacting and GLE-2-binding sequence (GLEBS) containing
Yihan Wan et al.
The Journal of cell biology, 209(2), 235-246 (2015-04-29)
Although studies suggest that perturbing mitotic progression leads to DNA damage and p53 activation, which in turn lead to either cell apoptosis or senescence, it remains unclear how mitotic defects trigger p53 activation. We show that BuGZ and Bub3, which
ZNF207, a ubiquitously expressed zinc finger gene on chromosome 6p21.3.
P M Pahl et al.
Genomics, 53(3), 410-412 (1998-11-04)
Yuejia Huang et al.
The Journal of cell biology, 217(1), 107-116 (2017-10-28)
Protein phase separation or coacervation has emerged as a potential mechanism to regulate biological functions. We have shown that coacervation of a mostly unstructured protein, BuGZ, promotes assembly of spindle and its matrix. BuGZ in the spindle matrix binds and
Alexander F Chin et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 31(4), 822-834 (2022-01-06)
Intrinsically disordered proteins (IDPs) effect biological function despite their sequence-encoded lack of preference for stable three-dimensional structure. Among their many functions, IDPs form membraneless cellular compartments through liquid-liquid phase separation (LLPS), also termed biomolecular condensation. The extent to which LLPS