Kluczowe dokumenty
HPA016909
Sigma-Aldrich
Anti-DCBLD2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CUB, LCCL and coagulation factor V/VIII-homology domains protein 1, Anti-Discoidin, CUB and LCCL domain-containing protein 2, Anti-Endothelial and smooth muscle cell-derived neuropilin-like protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
AWHWRNRKKKTEGTYDLPYWDRAGWWKGMKQFLPAKAVDHEETPVRYSSSEVNHLSPREVTTVLQADSAEYAQPLVGGIVGTLHQRSTFKPEEGKEAGYADLDPYNSPGQEVYHAYAEPLPITGPEYATPIIMDMSGHPTTSVGQPST
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DCBLD2(131566)
Opis ogólny
DCBLD2 (discoidin, CUB and LCCL domain containing 2) jest nowym, podobnym do neuropiliny białkiem transmembranowym typu I należącym do rodziny neuropilin. Ulega ekspresji w komórkach śródbłonka, szczególnie w komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Składa się z domeny CUB i domeny homologii czynnika krzepnięcia V/VIII.
Immunogen
Discoidin, CUB and LCCL domain-containing protein 2 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-DCBLD2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
DCBLD2 (dyskoidyna, domena CUB i LCCL zawierająca 2) jest silnie zaangażowana w regulację wzrostu komórek naczyniowych. Posiada właściwości supresji nowotworów, gdzie może hamować sygnalizację migracji komórek i inwazję komórek nowotworowych. Działa jako potencjalny gen dla regulacji za pośrednictwem miR-451a w raku płaskonabłonkowym gardła (HSCC). DCBLD2 reguluje sygnalizację PDGFRβ (receptor płytkopochodnego czynnika wzrostu β) poprzez modulację ubikwitynacji receptora w komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71630
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
I Fukumoto et al.
British journal of cancer, 111(2), 386-394 (2014-06-12)
Hypopharyngeal squamous cell carcinoma (HSCC) has a very poor prognosis because of its high rates of regional and distant metastasis. Identification of differentially expressed miRNAs and their regulated molecular targets in tumour cells might enhance our understanding of the molecular
Lei Nie et al.
The Journal of clinical investigation, 123(12), 5082-5097 (2013-11-02)
Aberrant blood vessel formation contributes to a wide variety of pathologies, and factors that regulate angiogenesis are attractive therapeutic targets. Endothelial and smooth muscle cell-derived neuropilin-like protein (ESDN) is a neuropilin-related transmembrane protein expressed in ECs; however, its potential effect
Pichai Raman et al.
PloS one, 13(8), e0201751-e0201751 (2018-08-10)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is the third leading cause of cancer death in the US. Despite multiple large-scale genetic sequencing studies, identification of predictors of patient survival remains challenging. We performed a comprehensive assessment and integrative analysis of large-scale gene
K Kobuke et al.
The Journal of biological chemistry, 276(36), 34105-34114 (2001-07-12)
A novel cDNA has been isolated from primary culture of human coronary arterial cells by a signal sequence trap method, and designated ESDN (endothelial and smooth muscle cell-derived neuropilin-like molecule). ESDN is a type-I transmembrane protein with the longest cleavable
Xiaojia Guo et al.
The Journal of biological chemistry, 284(43), 29376-29382 (2009-08-22)
Endothelial and smooth muscle cell-derived neuropilin-like protein (ESDN) is up-regulated in the neointima of remodeling arteries and modulates vascular smooth muscle cell (VSMC) growth. Platelet-derived growth factor (PDGF) is the prototypic growth factor for VSMCs and plays a key role