Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA016865
Sigma-Aldrich
Anti-CTIF antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-KIAA0427, Anti-Uncharacterized protein KIAA0427
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
TFDSFSGATWDLQPEKLDFTQFHRKVRHTPKQPLPHIDREGCGKGKLEDGDGINLNDIEKVLPAWQGYHPMPHEVEIAHTKKLFR
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIAA0427(9811)
Opis ogólny
CTIF (czynnik inicjacji translacji zależny od CBP80/20) jest nowym białkiem zlokalizowanym w regionie okołojądrowym, składającym się z domeny MIF4G (środkowa domena eIF4GI).
Immunogen
Uncharacterized protein KIAA0427 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CTIF (czynnik inicjacji translacji zależny od CBP80/20) jest głównie zaangażowany w translację mRNA za pośrednictwem kompleksu wiążącego czapeczkę (CBC). Reguluje on potranskrypcyjną ekspresję genów. Czynnik inicjacji translacji CTIF tworzy kompleks z eIF3 i eIF4AIII poprzez interakcję z białkiem wiążącym czapeczkę 80 (CBP80) podczas translacji zależnej od CBP80/20. Może również koniugować z kompleksem inicjacyjnym CT związanym z EJC.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najbardziej powszechnych tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74639
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kyoung Mi Kim et al.
Genes & development, 23(17), 2033-2045 (2009-08-04)
During or right after mRNA export via the nuclear pore complex (NPC) in mammalian cells, mRNAs undergo translation mediated by nuclear cap-binding proteins 80 and 20 (CBP80/20). After CBP80/20-dependent translation, CBP80/20 is replaced by cytoplasmic cap-binding protein eIF4E, which directs
John F Dankert et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 16(6), 556-564 (2017-01-25)
FEM1A, FEM1B, and FEM1C are evolutionarily-conserved VHL-box proteins, the substrate recognition subunits of CUL2-RING E3 ubiquitin ligase complexes. Here, we report that FEM1 proteins are ancient regulators of Stem-Loop Binding Protein (SLBP), a conserved protein that interacts with the stem