Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA016862
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A20 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CAC, Anti-Carnitine/acylcarnitine translocase, Anti-Mitochondrial carnitine/acylcarnitine carrier protein, Anti-Solute carrier family 25 member 20
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
TVKVRLQTQPPSLPGQPPMYSGTFDCFRKTLFREGITGLYR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC25A20(788)
Immunogen
Mitochondrial carnitine/acylcarnitine carrier protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-SLC25A20 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Rodzina nośników substancji 25, członek 20 (SLC25A20) odgrywa ważną rolę w wymianie estrów acylokarnityny z wolną karnityną przez błonę mitochondrialną podczas mitochondrialnej β-oksydacji. Mutacje w SLC25A20 powodują nieketotyczną hipoglikemię i rabdomiolizę u ludzi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najbardziej powszechnych tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73079
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takao Fukushima et al.
Journal of human genetics, 58(12), 788-793 (2013-10-04)
Carnitine-acylcarnitine translocase (CACT) and carnitine palmitoyltransferase II (CPT2) are key enzymes for transporting long-chain fatty acids into mitochondria. Deficiencies of these enzymes, which are clinically characterized by life-threatening non-ketotic hypoglycemia and rhabdomyolysis, cannot be distinguished by acylcarnitine analysis performed using
Keisuke Tachibana et al.
Biochemical and biophysical research communications, 389(3), 501-505 (2009-09-15)
Solute carrier family 25, member 20 (SLC25A20) is a key molecule that transfers acylcarnitine esters in exchange for free carnitine across the mitochondrial membrane in the mitochondrial beta-oxidation. The peroxisome proliferator-activated receptor alpha (PPARalpha) is a ligand-activated transcription factor that