Kluczowe dokumenty
HPA016759
Sigma-Aldrich
Anti-ZDHHC13 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DHHC-13, Anti-HIP14-related protein, Anti-Huntingtin-interacting protein 14-related protein, Anti-Huntingtin-interacting protein HIP3RP, Anti-Palmitoyltransferase ZDHHC13, probable, Anti-Putative MAPK-activating protein PM03, Anti-Putative NF-kappa-B-activating protein 209, Anti-Zinc finger DHHC domain-containing protein 13
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
IAYLISKGQSVNMTDVNGQTPLMLSAHKVIGPEPTGFLLKFNPSLNVVDKIHQNTPLHWAVAAGNVNAVDKLLEAGSSLDIQNVKGETPLDMALQN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZDHHC13(54503)
Immunogen
Probable palmitoyltransferase ZDHHC13 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ZDHHC13 (palec cynkowy, typ DHHC zawierający 13) jest nowym białkiem zawierającym domenę ankyrynową i bierze udział w wewnątrzkomórkowym transporcie i endocytozie. Ma strukturalną homologię z białkiem oddziałującym z huntingtyną 14 (HIP14). Bierze również udział w procesie palmitoilacji poprzez potranslacyjne modyfikacje długołańcuchowych kwasów tłuszczowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73323
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Roshni R Singaraja et al.
Human molecular genetics, 11(23), 2815-2828 (2002-10-24)
Huntington disease (HD) is caused by polyglutamine [poly(Q)] expansion in the protein huntingtin (htt). Although the exact mechanism of disease progression remains to be elucidated, altered interactions of mutant htt with its protein partners could contribute to the disease. Using
Shaun S Sanders et al.
PloS one, 9(2), e90669-e90669 (2014-03-22)
Huntington disease is an adult onset neurodegenerative disease characterized by motor, cognitive, and psychiatric dysfunction, caused by a CAG expansion in the HTT gene. Huntingtin Interacting Protein 14 (HIP14) and Huntingtin Interacting Protein 14-like (HIP14L) are palmitoyl acyltransferases (PATs), enzymes