Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA015234
Sigma-Aldrich
Anti-PREX2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DEP.2, Anty-DEPDC2, Anty-FLJ12987, Anty-P-REX2, Anty-PP1R129
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
sekwencja immunogenna
GLGFQIRGFGPSVVHAVGRGTVAAAAGLHPGQCIIKVNGINVSKETHASVIAHVTACRKYRRPTKQDSIQWVYNSIESAQEDLQKSHSKPPGDEAGDAFDCKVEEVIDKFNTMAIIDGKKEHVSLTVDNVHLEYGVVYEYDSTAGIKCNV
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PREX2(80243)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PREX2 (czynnik wymiany Rac zależny od fosfatydyloinozytolu-3,4,5-trifosforanu 2) jest homologiem PREX1 i należy do rodziny czynników wymiany nukleotydów guaninowych (GEF) Dbl (Diffuse B-cell lymphoma). Zawiera domenę PH (pleckstrin homology), która jest niezbędna do rozpoznawania substratów. Zawiera również domenę DH (Dbl-homology) i domeny PDZ. Masa cząsteczkowa tego białka wynosi 183 kDa.
Immunogen
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate-dependent Rac exchanger 2 protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PREX2 (czynnik wymiany Rac zależny od fosfatydyloinozytolu-3,4,5-trifosforanu 2) oddziałuje z białkiem PTEN (homolog fosfatazy i tensyny) i hamuje jego ekspresję w raku piersi. Mutacje w tym genie są powiązane z ludzkimi czerniakami, a nieprawidłowa ekspresja tego genu prowadzi do nowotworzenia w nieśmiertelnych melanocytach. Mutacje w tym genie są również związane z rakiem płuc, okrężnicy i trzustki. Uważa się zatem, że mutacje przekształcają PREX2 w onkogen. Rozpoznaje i oddziałuje z białkiem Rac-1, RhoA i Cdc42 oraz aktywuje je. To z kolei jest aktywowane przez PI-3K (3-kinazę fosfoinozytydową). Jest indukowany przez CXCL9 (Chemokine (C-X-C Motif) Ligand 9), co skutkuje zwiększoną inwazyjnością raka wątrobowokomórkowego. PREX2 jest również regulowany w górę w raku żołądka (GC), a jego ekspresja jest tłumiona przez miR-338-3p, który działa jako supresor nowotworu w GC.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72469
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Junfeng Yu et al.
Human cell, 33(1), 148-158 (2019-11-30)
Hepatocellular carcinoma (HCC) remains one of the most common and aggressive human cancers worldwide. Accumulating evidences indicate that non-coding RNAs are critical regulators implicated in various physiological processes including HCC development. Long non-coding RNA (lncRNA) MYCN opposite-strand (MYCNOS) was reported
Bo Guo et al.
Molecular cancer research : MCR, 12(3), 313-321 (2014-01-01)
Results from recent studies suggest that aberrant microRNA expression is common in numerous cancers. Although miR-338-3p has been implicated in hepatocellular carcinoma, its role in gastric cancer is unknown. To this end, we report that miR-338-3p is downregulated in both
Xiaoqin Lan et al.
Journal of molecular histology, 45(6), 689-696 (2014-08-26)
Elevated expression of CXCL9 has been shown to involve in the infiltration of inflammatory cells and liver damage after Hepatitis B virus (HBV) infection. However, whether and by what underlying mechanism does CXCL9 play a role in HBV infection associated
Sarah Donald et al.
FEBS letters, 572(1-3), 172-176 (2004-08-12)
We have identified a new guanine-nucleotide exchange factor, P-Rex2, and cloned it from human skeletal muscle and brain libraries. It has widespread tissue distribution but is not expressed in neutrophils. P-Rex2 is a 183 kDa protein that activates the small
Michael F Berger et al.
Nature, 485(7399), 502-506 (2012-05-25)
Melanoma is notable for its metastatic propensity, lethality in the advanced setting and association with ultraviolet exposure early in life. To obtain a comprehensive genomic view of melanoma in humans, we sequenced the genomes of 25 metastatic melanomas and matched