Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA001927
Sigma-Aldrich
Anti-PREX1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-P-Rex1 protein antibody produced in rabbit, Anti-Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate-dependent Rac exchanger 1 protein antibody produced in rabbit, Anti-PtdIns
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
CAGQCILKVNGSNVMNDGAPEVLEHFQAFRSRREEALGLYQWIYHTHEDAQEARASQEASTEDPSGEQAQEEDQADSAFPLLSLGPRLSLCEDSPMVTLTVDNVHLEHGVVYEYVSTAGVRCHVLEKIVEP
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PREX1(57580)
Opis ogólny
Białko P-Rex1 jest Rac-GEF, czynnikiem wymiany nukleotydów guaninowych, dla rodziny GTPaz RHO, łączącym sygnalizację Gβγ i 3-kinazy fosfatydyloinozytolu z aktywacją Rac. P-Rex1 promuje falowanie błony i łączy sygnalizację mTOR z aktywacją Rac migracji komórek.
Królicze poliklonalne przeciwciało PREX1 reaguje z ludzkim białkiem wymiennika Rac zależnego od fosfatydyloinozytolu 3,4,5-trifosforanu 1.
Immunogen
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate-dependent Rac exchanger 1 protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Królicze poliklonalne przeciwciało PREX1 służy do znakowania białka Rac wymiennika 1 zależnego od fosfatydyloinozytolu 3,4,5-trifosforanu (Ptdlns) w celu wykrywania i oznaczania ilościowego za pomocą technik immunocytochemicznych i immunohistochemicznych (IHC). Jest on stosowany jako sonda do określania obecności i roli zależnego od fosfatydyloinozytolu 3,4,5-trifosforanu białka wymiennika Rac 1 (Ptdlns) w mobilizacji komórek na poziomie aktywacji Rac.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86391
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heidi C E Welch
Small GTPases, 6(2), 49-70 (2015-05-12)
The P-Rex family are Dbl-type guanine-nucleotide exchange factors for Rac family small G proteins. They are distinguished from other Rac-GEFs through their synergistic mode of activation by the lipid second messenger phosphatidyl inositol (3,4,5) trisphosphate and the Gβγ subunits of
Jonathan D Marotti et al.
International journal of breast cancer, 2017, 4537532-4537532 (2017-07-13)
Phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate-dependent Rac exchange factor 1 (P-Rex1) has been implicated in cancer growth, metastasis, and response to phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) inhibitor therapy. The aim of this study was to determine whether P-Rex1 expression differs between primary and metastatic human breast tumors
Ricardo Hernández-García et al.
Vascular pharmacology, 74, 60-72 (2015-10-17)
Rho guanine nucleotide exchange factors (RhoGEFs) integrate cell signaling inputs into morphological and functional responses. However, little is known about the endothelial repertoire of RhoGEFs and their regulation. Thus, we assessed the expression of 81 RhoGEFs (70 homologous to Dbl
Rodolfo Daniel Cervantes-Villagrana et al.
The Journal of biological chemistry, 294(2), 531-546 (2018-11-18)
G protein-coupled receptors stimulate Rho guanine nucleotide exchange factors that promote mammalian cell migration. Rac and Rho GTPases exert opposing effects on cell morphology and are stimulated downstream of Gβγ and Gα12/13 or Gαq, respectively. These Gα subunits might in
Colin R Lindsay et al.
Nature communications, 2, 555-555 (2011-11-24)
Metastases are the major cause of death from melanoma, a skin cancer that has the fastest rising incidence of any malignancy in the Western