Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA015068
Sigma-Aldrich
Anti-CREB3L2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BBF2 human homolog on chromosome 7, Anti-cAMP-responsive element-binding protein 3-like protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
MEVLESGEQGVLQWDRKLSELSEPGDGEALMYHTHFSELLDEFSQNVLGQLLNDPFLSEKSVSMEVEPSPTSPAPLIQAEHSYSLCEEPRAQSPFTHITTSDSFND
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CREB3L2(64764)
Opis ogólny
CREB3L2 (cAMP responsive element binding protein 3-like 2) jest również nazywany ludzkim homologiem BBF2 na chromosomie 7 (BBF2H7) i wraz ze starą substancją indukowaną specyficznie przez astrocyty (OASIS) jest członkiem rodziny białek wiążących element odpowiedzi cAMP (CREB)/ATF (aktywujący czynnik transkrypcyjny). Jest to białko transmembranowe i działa jako czynnik transkrypcyjny bZIP (basic leucine zipper). Gen ten ma 12 eksonów i obejmuje >120 kb. Ma region transaktywacji na N-końcu, suwak leucynowy, domenę wiążącą DNA, transbłonowy α-helikalny region hydrofobowy i domenę luminalną. Jest to białko retikulum endoplazmatycznego (ER), ale alternatywnie splicowany wariant znajduje się zarówno w ER, jak i jądrze.
Immunogen
cAMP-responsive element-binding protein 3-like protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-CREB3L2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
CREB3L2 (cAMP responsive element binding protein 3-like 2) zapewnia ochronę podczas stresu retikulum endoplazmatycznego (ER), a w odpowiedzi na stres ER jest rozszczepiany w swoim regionie transbłonowym. Reguluje transkrypcję Sec23A, gdy działa jak czynnik transkrypcyjny bZIP. Jest to niezbędne do syntezy kolagenu w fibroblastach skóry, gdzie zapewnia prawidłowy transport prokolagenu z ER do Golgiego. Jest partnerem fuzyjnym genu FUS w mięsaku fibromyxoidalnym o niskim stopniu złośliwości (LGFMS), a fuzja ta tworzy nadliczbowy chromosom pierścieniowy, który jest związany z progresją nowotworu. Jest on substratem dla białka F-box i WD repeat domain-containing-7 (Fbxw7) i jest przez nie degradowany. Proces ten z kolei reguluje osteogenezę i chondrogenezę. Działa również jako partner fuzji PPAR (receptor aktywowany proliferatorami peroksysomów) γ w raku tarczycy, a ta fuzja inaktywuje szlak sygnałowy tarczycy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73339
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kanae Yumimoto et al.
The Journal of biological chemistry, 288(40), 28488-28502 (2013-08-21)
Although identification of substrates for an enzyme is a key step in elucidation of its biological functions, detection of the interaction between enzymes and substrates remains challenging. We recently developed a new approach, termed differential proteomics-based identification of ubiquitylation substrates
Weng-Onn Lui et al.
Cancer research, 68(17), 7156-7164 (2008-09-02)
The discovery of gene fusion mutations, particularly in leukemia, has consistently identified new cancer pathways and led to molecular diagnostic assays and molecular-targeted chemotherapies for cancer patients. Here, we report our discovery of a novel CREB3L2-PPARgamma fusion mutation in thyroid
Ioannis Panagopoulos et al.
Oncology reports, 24(5), 1133-1139 (2010-09-30)
CREB3L2, a member of the CREB3 family of transcription factors, spans >120 kbp and is composed of 12 exons. We characterized a widely expressed transcript of CREB3L2 generated by an intronic polyadenylation site in intron 4 of the gene. It
Hammurabi Bartuma et al.
Cancer genetics and cytogenetics, 199(2), 143-146 (2010-05-18)
Low-grade fibromyxoid sarcoma (LGFMS) is a rare, low-grade malignant soft tissue tumor that is often mistaken for either benign or more malignant tumor types. Commonly, this tumor affects young adults and typically arises in the deep proximal extremities or trunk
Emely Möller et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 17(9), 2646-2656 (2011-05-04)
Low-grade fibromyxoid sarcoma (LGFMS) is typically characterized by the specific translocation t(7;16)(q33;p11) and the corresponding fusion gene FUS-CREB3L2. The present study aimed to extract LGFMS-specific, and putatively FUS-CREB3L2-dependent, gene expression patterns to learn more about the pathogenesis of this tumor.