Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA014836
Sigma-Aldrich
Anti-MBOAT2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Membrane-bound O-acyltransferase domain-containing protein 2, Anti-O-acyltransferase domain-containing protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
TQRRKNTHENIQLSQSKKFDEGENSLGQNSFSTTNNVCNQNQEIASRHSSLKQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MBOAT2(129642)
Opis ogólny
MBOAT2 (membrane bound O-acyltransferase domain containing 2) jest członkiem rodziny białek LPCAT (lyso-PC acyltransferase) i nosi nazwę LPCAT4. Jest to acylotransferaza, która jest związana z błoną. U myszy mRNA MBOAT2 ulega ekspresji głównie w mózgu, najądrzach, jądrach i jajnikach. Jego C-koniec zawiera motyw KKXX lokalizujący ER (retikulum endoplazmatyczne).
Immunogen
Membrane-bound O-acyltransferase domain-containing protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
MBOAT2 (membrane bound O-acyltransferase domain containing 2) jest odpowiedzialna za fosfatydylocholinę (PC) i preferuje kwas tłuszczowy (FA)(16:1) i FA(18:1) jako substraty. Jest on regulowany w górę w raku jelita grubego, co jest związane ze wzrostem PC. Ma również aktywność (LPEAT) (acylotransferazy lizo-fosfoetanoloaminy) i wykazuje preferencje dla 18:1-CoA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73261
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nobuya Kurabe et al.
Cancer science, 104(10), 1295-1302 (2013-07-03)
The identification of cancer biomarkers is critical for target-linked cancer therapy. The overall level of phosphatidylcholine (PC) is elevated in colorectal cancer (CRC). To investigate which species of PC is overexpressed in colorectal cancer, an imaging mass spectrometry was performed
Hideo Shindou et al.
Journal of lipid research, 50 Suppl, S46-S51 (2008-10-22)
Cells of all organisms are enclosed by a plasma membrane containing bipolar lipids, cholesterol, and proteins. Cellular membranes contain several classes of glycerophospholipids, which have numerous structural and functional roles in cells. Polyunsaturated fatty acids including arachidonic acid and eicosapentaenoic
Hideo Shindou et al.
The Journal of biological chemistry, 284(1), 1-5 (2008-08-23)
Cell membranes contain several classes of glycerophospholipids, which have numerous structural and functional roles in the cells. Polyunsaturated fatty acids, including arachidonic acid and eicosapentaenoic acid, are located at the sn-2 (but not sn-1)-position of glycerophospholipids in an asymmetrical manner.