Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA014659
Sigma-Aldrich
Anti-UAP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AGX antibody produced in rabbit, Anti-Antigen X antibody produced in rabbit, Anti-Sperm-associated antigen 2 antibody produced in rabbit, Anti-UDP-N-acetylhexosamine pyrophosphorylase antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
NDLKLTLSKAGQEHLLRFWNELEEAQQVELYAELQAMNFEELNFFFQKAIEGFNQSSHQKNVDARMEPVPREVLGSATRDQDQLQAWESEGLFQISQNKVAVLLLAGGQGTRLGVAYPKGMYDVGLPSRKTLFQIQAERILKLQQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UAP1(6675)
Opis ogólny
UAP1 (pirofosforylaza UDP-N-acetyloglukozaminy 1) jest enzymem fosforylazy, który u ludzi zawiera dwie alternatywnie splicowane izoformy zwane AGX1 i AGX2. AGX2 ma dodatkową sekwencję 17-aminokwasów. UAP1 została po raz pierwszy częściowo oczyszczona i scharakteryzowana z drożdży, Neurospora crassa, wątroby cielęcej i mózgu owcy. Ma trzy domeny, z domeną nadrodziny SGC w centrum. Pozostałe dwie domeny są małe i tworzą N- i C-końce. Środek domeny rdzeniowej zawiera domenę wiążącą cukier nukleotydowy. AGX1 składa się z przewidywanych 505 aminokwasów, a AGX2 z 521 aminokwasów. Ich przypuszczalna masa cząsteczkowa wynosi odpowiednio ~55,5 kDa i ~57,3 kDa. Białko to ulega ekspresji w łożysku i jądrach w pierwotnych spermatocytach.
Immunogen
Pirofosforylaza 1 UDP-N-acetyloglukozaminy
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-UAP1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
UAP1 (pirofosforylaza UDP-N-acetyloglukozaminy 1) katalizuje tworzenie UDP-N-acetyloglukozaminy(UDPGlcNAc) z UTP i GlcNAc1P, w cytoplazmie, w obecności Mg2+/Mn2+. Izoforma AGX2 ma większe powinowactwo do GlcNAc1P niż izoforma AGX1. Jest składnikiem zewnętrznych gęstych włókien ludzkich plemników (ODF). Może funkcjonować w normalnej ruchliwości plemników i związanej z tym niepłodności męskiej. Gen ten jest regulowany w górę w liniach komórkowych raka prostaty z dodatnim receptorem androgenowym (AR).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70683
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Harri M Itkonen et al.
PloS one, 8(5), e65016-e65016 (2013-06-01)
Prostate cancer is the second most common cause of cancer-associated deaths in men and signalling via a transcription factor called androgen receptor (AR) is an important driver of the disease. Androgen treatment is known to affect the expression and activity
C Peneff et al.
The EMBO journal, 20(22), 6191-6202 (2001-11-15)
The recently published human genome with its relatively modest number of genes has highlighted the importance of post-transcriptional and post-translational modifications, such as alternative splicing or glycosylation, in generating the complexities of human biology. The human UDP-N-acetylglucosamine (UDPGlcNAc) pyrophosphorylases AGX1
Francesca Ricciardiello et al.
Cells, 10(2) (2021-03-07)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is a leading cause of cancer-related death and the search for a resolutive therapy is still a challenge. Since KRAS is commonly mutated in PDAC and is one of the main drivers of PDAC progression, its
Francesca Ricciardiello et al.
Cell death & disease, 9(3), 377-377 (2018-03-09)
Cancer aberrant N- and O-linked protein glycosylation, frequently resulting from an augmented flux through the Hexosamine Biosynthetic Pathway (HBP), play different roles in tumor progression. However, the low specificity and toxicity of the existing HBP inhibitors prevented their use for
A B Diekman et al.
Biology of reproduction, 50(5), 1087-1093 (1994-05-01)
We report the cDNA cloning and subsequent characterization of a novel antigen implicated in antibody-mediated human infertility. This antigen, designated AgX (unknown antigen), was identified originally by screening a human testis lambda gt11 cDNA expression library with infertile patients' sera