Kluczowe dokumenty
HPA014429
Sigma-Aldrich
Anti-TAC1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PPT, Anti-Protachykinin-1 precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
WSDWYDSDQIKEELPEPFEHLLQRIARRPKPQQFFGLMGKRDADSSIEKQVALLKALYGHGQISHKRHKTDSFVGLMGKRALNSVAYERSAMQNYERRR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TAC1(6863)
Opis ogólny
Gen prekursora tachykininy 1 (TAC1) koduje kilka transkryptów poprzez modyfikacje posttranslacji. Należy do rodziny peptydów tachykininowych. Białko to jest wyrażane przez kilka komórek odpornościowych i neuronalnych. Gen TAC1 znajduje się na ludzkim chromosomie 7q21.3.
Immunogen
Protachykinin-1 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Prekursor tachykininy 1 (TAC1) odgrywa kluczową rolę w hematopoezie, procesach wydzielniczych przewodu pokarmowego, sygnalizacji wapnia, bólu, wzorcach oddechowych i sygnalizacji neuropeptydowej. Bierze również udział w zapłodnieniu, transmisji synaptycznej, autyzmie, odpowiedzi zapalnej i infekcji płuc. Wydaje się być krytycznym genem w prawidłowym rozwoju układu oddechowego, wykazując plastyczność w całym procesie. TAC1 jest zaangażowany w funkcjonowanie makrofagów i monocytów. TAC1 jest związany z narkolepsją. Może być uważany za czynnik predykcyjny w raku piersi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72498
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Nguyen et al.
British journal of anaesthesia, 113 Suppl 1, i4-13 (2014-05-28)
Morphine stimulates angiogenesis and cancer progression in mice. We investigated whether morphine influences tumour onset, development, and animal model survival, and whether µ-opioid receptor (MOR), lymphangiogenesis, mast cell activation, and substance P (SP) are associated with the tumour-promoting effects of
Bhavani S Kowtharapu et al.
Experimental eye research, 125, 53-61 (2014-06-01)
Impaired corneal innervation and sensitivity are the main causes of corneal neurotrophic keratopathy which simultaneously also leads to poor epithelial wound healing. Restoration of the diminished communication between the corneal epithelium and trigeminal nerve is indispensable for the proper functioning
K E Webster et al.
Mucosal immunology, 7(5), 1058-1067 (2014-01-23)
Natural killer T (NKT) cells are innate-like T cells that rapidly recognize pathogens and produce cytokines that shape the ensuing immune response. IL-17-producing NKT cells are enriched in barrier tissues, such as the lung, skin, and peripheral lymph nodes, and
Katalin Skrapits et al.
PloS one, 9(8), e103977-e103977 (2014-08-02)
Kisspeptin (KP)- and neurokinin B (NKB)- synthesizing neurons of the hypothalamic arcuate nucleus play a pivotal role in the regulation of pulsatile gonadotropin-releasing hormone (GnRH) secretion. Unlike in rodents and sheep, the homologous KP and NKB neurons in the human
Fabio Bignami et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(10), 6783-6794 (2014-09-18)
To determine whether the inhibition of Substance P (SP) activity can reduce corneal neovascularization (CNV) by means of local administration of high-affinity, competitive, tachykinin 1 receptor (NK1R) antagonists Lanepitant and Befetupitant. We performed a safety and efficacy study by using
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA014429-25UL4061842793457
HPA014429-100UL4061836321376