Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA013873
Sigma-Aldrich
Anti-GPR18 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-G-protein coupled receptor 18, Anti-N-arachidonyl glycine receptor, Anti-NAGly receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
KDPDKDSTPATCLKISDIIYLKAVNVLNLTRL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPR18(2841)
Opis ogólny
GPR18 (G-protein-coupled receptor 18) koduje siedmiobłonowy receptor sprzężony z białkiem G, który ulega silnej ekspresji w jądrach i śledzionie. Jego ekspresja jest najsilniejsza w podwzgórzu, tarczycy, leukocytach krwi obwodowej, móżdżku i pniu mózgu. Jego ekspresję zaobserwowano w mniejszym stopniu w tkankach związanych z funkcją hormonalną i immunologiczną/hematologiczną. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 13q32. Otwarta ramka odczytu (ORF) kodowana przez ten gen ma długość 993 pz. Kodowane białko ma długość 331 aminokwasów.
Immunogen
N-arachidonyl glycine receptor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen GPR18 koduje sierocy receptor sprzężony z białkiem G, który wiąże się z N-arachidonyloglicyną(NAGly), endogennym lipidem, który rekrutuje mikroglej BV-2 i napędza migrację komórek. GPR18 jest aktywowany przez fitokannabinoid, Δ9-tetrahydrokannabinol(Δ9-THC) oraz przez NAGly, utleniony metabolit endogennego kannabinoidu anandamidu. GPR18 może być zaangażowany w sygnalizację ośrodkowego układu nerwowego i układu endokannabinoidowego. Stwierdzono, że hamuje apoptozę w przerzutach czerniaka, a także ułatwia przeżycie komórek nowotworowych. Może służyć jako potencjalny cel leków w przerzutowym czerniaku.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72777
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
I Gantz et al.
Genomics, 42(3), 462-466 (1997-06-15)
Using the techniques of relaxed stringency polymerase chain reaction and genomic library screening, we have isolated homologous canine and human genes that encode a novel putative seven transmembrane G-protein-linked receptor. The gene encodes an open reading frame (ORF) of 993
Douglas McHugh et al.
BMC neuroscience, 11, 44-44 (2010-03-30)
Microglia provide continuous immune surveillance of the CNS and upon activation rapidly change phenotype to express receptors that respond to chemoattractants during CNS damage or infection. These activated microglia undergo directed migration towards affected tissue. Importantly, the molecular species of
D McHugh
British journal of pharmacology, 167(8), 1575-1582 (2012-05-09)
A review of what is presently known about the G protein coupled receptor GPR18 in terms of its expression and distribution, pharmacology and potential implications for central nervous system and endocannabinoid system signalling. LINKED ARTICLES This article is part of
Y Qin et al.
Pigment cell & melanoma research, 24(1), 207-218 (2010-10-01)
G-protein-coupled receptors (GPCRs) have been implicated in the tumorigenesis and metastasis of human cancers and are considered amongst the most desirable targets for drug development. Utilizing a robust quantitative PCR array, we quantified expression of 94 human GPCRs, including 75
Linda Console-Bram et al.
British journal of pharmacology, 171(16), 3908-3917 (2014-04-26)
GPR18 is a candidate cannabinoid receptor, but its classification as such is controversial. The rationale of the study presented herein was to consider the effects of N-arachidonoyl glycine (NAGly) and cannabinoids via differential G-protein coupled pathways, in addition to β-arrestin