Kluczowe dokumenty
SAB4501253
Sigma-Aldrich
Anti-GPR18 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
G-protein coupled receptor 18, GPCRW, GPR18, N-arachidonyl glycine receptor, NAGly receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 38 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPR18(2841)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-GPR18 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka GPR18. Receptor 18 sprzężony z białkiem G (GPR18) składa się z 331 aminokwasów. GPR18 mRNA znajduje się w mysiej śledzionie, szpiku kostnym, grasicy, płucach i tkance móżdżku. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 13q32.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego GPR18.
Zakres immunogenu: 191-240
Działania biochem./fizjol.
Receptor 18 sprzężony z białkiem G (GPR18) uczestniczy w migracji i apoptozie komórek. Moduluje aktywność kinaz białkowych aktywowanych mitogenami (MAPK) i stymulację immunologiczną.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization of non-olfactory GPCRs in human sperm with a focus on GPR18
Flegel C, et al.
Scientific Reports, 6, 32255-32255 (2016)
D McHugh
British journal of pharmacology, 167(8), 1575-1582 (2012-05-09)
A review of what is presently known about the G protein coupled receptor GPR18 in terms of its expression and distribution, pharmacology and potential implications for central nervous system and endocannabinoid system signalling. LINKED ARTICLES This article is part of
Linda Console-Bram et al.
British journal of pharmacology, 171(16), 3908-3917 (2014-04-26)
GPR18 is a candidate cannabinoid receptor, but its classification as such is controversial. The rationale of the study presented herein was to consider the effects of N-arachidonoyl glycine (NAGly) and cannabinoids via differential G-protein coupled pathways, in addition to β-arrestin