Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA013846
Sigma-Aldrich
Anti-HLA-DOB antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AL671681.4 antibody produced in rabbit, Anti-HLA class II histocompatibility antigen, DO beta chain precursor, Anti-MHC class II antigen DOB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
KADCYFTNGTEKVQFVVRFIFNLEEYVRFDSDVGMFVALIKLGQPDAEQWNSRLDLLERSRQAVDGVCRHNYRLGAPFTVGRKVQPEVTVYPERTPLLHQHNLLHCSVTGFYPGDIKIKWFLNGQEERAGVMSTGPIRNGD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-DOB(3112)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
HLA-DO składa się z łańcuchów α i β i ulega ekspresji w komórkach B i nabłonku rdzenia grasicy. Gen jest mapowany do regionu klasy II MHC (głównego kompleksu zgodności tkankowej) na ludzkim chromosomie 6p21.3.
Immunogen
HLA class II histocompatibility antigen, DO beta chain precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen HLA-DOB (główny kompleks zgodności tkankowej, klasa II, DO β) koduje łańcuch β HLA-DO, nieklasycznego heterodimeru klasy II, który działa jako modulator prezentacji antygenu. HLA-DO wiąże się z HLA-DM i hamuje funkcję ładowania peptydów. Ekspresja HLA-DOB jest zależna od transaktywatora klasy II (CIITA), regulatora transkrypcji MHC klasy II.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72204
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Class II transactivator is required for maximal expression of HLA-DOB in B cells
Nagarajan UM
Journal of Immunology, 168, 1780-1786 (2002)
T K Naruse et al.
Tissue antigens, 59(6), 512-519 (2002-11-26)
The HLA-DO molecule is a non-classical class II heterodimer composed of alpha and beta chains. We have previously recognized that all eight of the allelic variations of the HLA-DOA gene represent non-synonymous amino acid substitution. In the present study, to
James R Cerhan et al.
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, 21(10), 1799-1806 (2012-08-23)
Non-Hodgkin lymphoma (NHL) is a malignancy of lymphocytes, and there is growing evidence for a role of germline genetic variation in immune genes in NHL etiology. To identify susceptibility immune genes, we conducted a 2-stage analysis of single-nucleotide polymorphisms (SNP)