Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA012510
Sigma-Aldrich
Anti-PSME3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-11S regulator complex subunit gamma, Anti-Activator of multicatalytic protease subunit 3, Anti-Ki nuclear autoantigen, Anti-PA28g, Anti-PA28gamma, Anti-Proteasome activator 28 subunit gamma, Anti-Proteasome activator complex subunit 3, Anti-REG-gamma
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
QEVKLKVDSFRERITSEAEDLVANFFPKKLLELDSFLKEPILNIHDLTQIHSDMNLPVPDPILLTNSHDGLDGPTYKKRRLDECEEAFQGTKVFVMPNGMLKSNQQLVDIIEKVKPEIRLLIEKCNT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSME3(10197)
Immunogen
Proteasome activator complex subunit 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PSME3, określany również jako PA28γ, jest składnikiem aktywatora proteasomu 11S REGγ. Ma strukturę heptameryczną i jest zlokalizowany głównie w jądrze. Kontroluje poziom ekspresji biologicznie aktywnych peptydów w jądrze. PSME3 ułatwia aktywację podjednostki katalitycznej proteasomu podobnej do trypsyny, a następnie aktywację wszystkich trzech podjednostek katalitycznych proteasomu. Doniesiono, że PSME3 może być zaangażowany w późniejsze etapy metabolizmu białek w jądrze.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70826
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Li et al.
Journal of molecular biology, 299(3), 641-654 (2000-06-03)
The REG homologs, alpha, beta and gamma, activate mammalian proteasomes in distinct ways. REGalpha and REGbeta activate the trypsin-like, chymotrypsin-like and peptidylglutamyl-preferring active sites, whereas REGgamma only activates the proteasome's trypsin-like subunit. The three REG homologs differ in carboxyl-terminal sequences
S Wilk et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 383(2), 265-271 (2001-02-24)
PA28 or 11S REG is a proteasome activator composed of homologous alpha- and beta-subunits and predominantly found in the cytosol. A homologous protein originally known as the Ki antigen but now called PA28gamma or REGgamma is predominantly localized in the
Martina Magni et al.
Nucleic acids research, 42(21), 13150-13160 (2014-11-02)
Human DBC1 (Deleted in Breast Cancer 1; KIAA1967; CCAR2) is a protein implicated in the regulation of apoptosis, transcription and histone modifications. Upon DNA damage, DBC1 is phosphorylated by ATM/ATR on Thr454 and this modification increases its inhibitory interaction with
Xiaolin Gao et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 425(2), 158-164 (2004-04-28)
The proteasome activation properties of recombinant REG gamma molecules depend on purification procedures. Prior to ammonium sulfate precipitation recombinant REG gamma activates the trypsin-like catalytic subunit of the proteasome; afterwards it activates all three catalytic subunits. The expanded activation specificity