Kluczowe dokumenty
CR25M0203
Millipore
Polygard® CR Cartridge Filter
pore size 25.0 μm, cartridge nominal length 2 in. (5 cm), Code M (2-118; O-rings)
Synonim(y):
Polygard-CR Cartridge Filter 2 in. 25 μm Code M Silicone
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
polypropylene
silicone seal
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Polygard
Parametry
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
długość nominalna kartridża
2 in. (5 cm)
Średnica
7.0 cm (2.75 in.)
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤50 mg
wielkość porów
25.0 μm nominal pore size
25.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
kod wkładu
Code M (2-118; O-rings)
Opis ogólny
Filtry kasetowe Polygard® CR to filtry o nominalnej wydajności przeznaczone do usuwania cząstek stałych z cieczy i gazów. Struktura wgłębna o stopniowanej gęstości mediów filtracyjnych Polygard-CR zapewnia maksymalną wydajność filtracji, wielkość porów 25,0 μm, a konstrukcja wykonana w całości z polipropylenu oferuje niski poziom substancji ekstrahowalnych i szeroką kompatybilność chemiczną.
Filtry z wkładem Polygard-CR zapewniają wysoką przepustowość przy maksymalnej różnicy ciśnień 4,8 bara (70 psid) w temperaturze 25 °C.
Typowe zastosowania
Wysokowydajne filtry z wkładem Polygard-CR, składające się z mediów polipropylenowych o stopniowanej gęstości, są szeroko stosowane w przemyśle napojów do filtracji cieczy i gazów w celu ochrony szczelniejszych filtrów.
Zgodność z przepisami
Filtry z wkładem Polygard® CR są projektowane, opracowywane i produkowane zgodnie z systemem zarządzania jakością zatwierdzonym przez akredytowaną jednostkę rejestrującą zgodnie z normą ISO 9000 Quality Systems Standard i są dostarczane z certyfikatem jakości. Każdy filtr kasetowy posiada przewodnik walidacji zapewniający zgodność z wymogami prawnymi.
W celu zapewnienia identyfikowalności i łatwej identyfikacji, każdy filtr jest oznaczony cechami identyfikacyjnymi.
Dostępnych jest wiele formatów
Linia produktów Polygard-CR oferuje pełen zakres obszarów filtracji, aby spełnić różne wymagania aplikacji. Oferowane są różne opcje połączeń w celu łatwej adaptacji do istniejących obudów.
Urządzenia te zostały opracowane w celu zminimalizowania objętości zatrzymania podczas oceny wielu konfiguracji mediów.
Uwaga dotycząca przygotowania
Sanitization Protocol
30 min with hot water @ 80 °C
Sterilization Method
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
Komentarz do analizy
Ekstrakty grawimetryczne: po 24-godzinnym moczeniu w wodzie
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥20 L
Informacje prawne
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany