Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA012499
Sigma-Aldrich
Anti-MAG antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Myelin-associated glycoprotein precursor, Anti-Siglec-4a
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
sekwencja immunogenna
DPILTIFKEKQILSTVIYESELQLELPAVSPEDDGEYWCVAENQYGQRATAFNLSVEFAPVLLLESHCAAARDTVQCLCVVKSNPEPSVAFELPSRNVTVNE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAG(4099)
Immunogen
Myelin-associated glycoprotein precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86812
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zixuan Cao et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 27(34), 9146-9154 (2007-08-24)
Myelin-associated glycoprotein (MAG) is a potent inhibitor of axonal regeneration. It contains five Ig-like domains and is a sialic binding protein. Previously, we showed that the sialic acid binding site on MAG maps to arginine 118 in Ig domain 1
Nichola Z Lax et al.
Archives of neurology, 69(4), 490-499 (2012-04-12)
To explore myelin components and mitochondrial changes within the central nervous system in patients with well-characterized mitochondrial disorders due to nuclear DNA or mitochondrial DNA (mtDNA) mutations. Immunohistochemical analysis, histochemical analysis, mtDNA sequencing, and real-time and long-range polymerase chain reaction
Mari Ichinose et al.
Journal of neuroscience research, 92(10), 1270-1285 (2014-05-29)
Periventricular leukomalacia (PVL) is a major form of brain injury among preterm infants, which is characterized by extensive loss and dysfunction of premyelinating oligodendrocytes (pre-OLs) induced by hypoxia-ischemia (HI). Therapeutic hypothermia, which is a standard treatment for term infants with
Maorong Jiang et al.
Neurochemical research, 39(11), 2047-2057 (2014-08-15)
Chitosan-based tissue engineered nerve grafts are successfully used for bridging peripheral nerve gaps. The biodegradation products of chitosan are water-dissolvable chitooligosaccharides (COSs), which have been shown to support peripheral nerve regeneration. In this study, we aimed to examine in vitro
A Faroni et al.
Journal of neuroscience research, 92(10), 1259-1269 (2014-06-07)
Adenosine-5'-triphosphate, the physiological ligand of P2X receptors, is an important factor in peripheral nerve development. P2X7 receptor is expressed in Schwann cells (SCs), but the specific effects of P2X7 purinergic signaling on peripheral nerve development, myelination, and function are largely
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA012499-100UL4061837126130
HPA012499-25UL4061842785223