Kluczowe dokumenty
HPA011215
Sigma-Aldrich
Anti-KSR1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Kinase suppressor of Ras 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
SMIFGVKCKHCRLKCHNKCTKEAPACRISFLPLTRLRRTESVPSDINNPVDRAAEPHFGTLPKALTKKEHPPAMNHLDSSSNPSSTTSSTPSSPAPFPTSSNPSSATTPPNPSPGQRDSRFNFPA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KSR1(8844)
Immunogen
Kinase suppressor of Ras 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
KSR1 (kinase suppressor of Ras 1) reguluje proliferację komórek poprzez kontrolowanie aktywacji ERK (kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym) przez czynnik wzrostu. Pomaga w indukcji Ras w szlaku kinazy Raf/MEK/ERK. Po aktywacji Ras i stymulacji przez czynnik wzrostu, KSR1 przemieszcza się do błony plazmatycznej. Następnie wspomaga aktywację MEK (kinazy regulowanej sygnałem mitogennym/zewnątrzkomórkowym) przez Raf i ERK przez MEK. Ekspresja KSR1 jest regulowana podczas różnicowania komórek T i może odgrywać istotną rolę w ich aktywacji i różnicowaniu. Jego ekspresja determinuje również wrażliwość komórek nowotworowych na leczenie cisplatyną, gdzie regulacja KSR1 w górę jest związana ze zwiększoną aktywacją ERK indukowaną cisplatyną.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71468
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jianjun Zhang et al.
Cancer biology & therapy, 7(9), 1490-1495 (2008-08-23)
While antisense oligonucleotide (AS-ODN) technology holds promise for the treatment of cancer, to date there have been no clinical successes. Unfortunately, current assays are not sufficiently sensitive to measure tissue ODN levels. Hence it has not been possible to ascertain
Robert L Kortum et al.
Molecular and cellular biology, 34(18), 3461-3472 (2014-07-09)
The molecular scaffold kinase suppressor of Ras 1 (KSR1) regulates the activation of the Raf/MEK/extracellular signal-regulated kinase (ERK) signal transduction pathway. KSR1 disruption in mouse embryo fibroblasts (MEFs) abrogates growth factor-induced ERK activation, H-Ras(V12)-induced replicative senescence, and H-Ras(V12)-induced transformation. Caveolin-1
Zhenyun Yang et al.
Leukemia research, 35(7), 961-964 (2011-05-11)
Activating PTPN11 mutants promote hematopoietic progenitor hyperactivation of Erk and hypersensitivity to GM-CSF. We hypothesized that Kinase Suppressor of Ras 1 (KSR1) contributes to activating PTPN11-induced GM-CSF hypersensitivity. Bone marrow progenitors from WT and KSR1-/- mice expressing WT Shp2, Shp2E76K
Min Kim et al.
Cancer research, 65(10), 3986-3992 (2005-05-19)
Kinase suppressor of Ras1 (KSR1) interacts with several mitogen-activated protein (MAP) kinase pathway components, including Raf, MAP/extracellular signal-regulated kinase (ERK) kinase (MEK), and ERK, and acts as a positive regulator of the Ras signaling cascade. Previous studies have shown that
Joseph Lin et al.
Molecular and cellular biology, 29(8), 2082-2091 (2009-02-04)
Mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascades are evolutionarily conserved signaling pathways that regulate cell fate decisions. They generate a wide range of signal outputs, including graded and digital responses. In T cells, MAPK activation is digital in response to T-cell-receptor stimulation;