Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA010978
Sigma-Aldrich
Anti-CDCP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD318 antigen, Anti-CUB domain-containing protein 1 precursor, Anti-Membrane glycoprotein gp140, Anti-SIMA135, Anti-Subtractive immunization M plus HEp3-associated 135 kDa protein, Anti-Transmembrane and associated with src kinases
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
SKHKISFLCDDLTRLWMNVEKTISCTDHRYCQRKSYSLQVPSDILHLPVELHDFSWKLLVPKDRLSLVLVPAQKLQQHTHEKPCNTSFSYLVASAIPSQDLYFGSFCPGGSIKQIQVKQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDCP1(64866)
Opis ogólny
Białko 1 zawierające domenę CUB (CDCP1) jest białkiem transmembranowym typu I, które działa jako substrat dla kinaz Src. Ma masę cząsteczkową 140 kDa i ma proteolitycznie rozszczepioną formę o masie cząsteczkowej 85 kDa. Posiada region wewnątrzkomórkowy zbudowany z pięciu tyrozyn oraz duży region zewnątrzkomórkowy zawierający domenę CUB (C1r/C1s, Uegf, Bmp1). Obie izoformy CDCP1 są wyrażane w różnych proporcjach w komórkach nabłonkowych. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 3p21.31. Białko CDCP1 składa się z 836 aminokwasów, z peptydem sygnałowym 29 aminokwasów, a domena cytoplazmatyczna składa się z 150 aminokwasów.
Immunogen
CUB domain-containing protein 1 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko zawierające domenę CUB 1 (CDCP1) jest fosforylowane przez kinazy Src i pośredniczy w oporności na anoikis, promuje degradację macierzy zewnątrzkomórkowej, inwazję guza i przerzuty. Jest to gen związany z rakiem i jest regulowany w górę w wielu nowotworach, takich jak płuca, trzustka i nerki. Jego nadekspresja w tych nowotworach jest związana ze złym rokowaniem. CDCP1 hamuje adhezję komórkową, w której pośredniczy integryna, działając jako substrat kinaz Src. Ułatwia również przerzuty czerniaka i jest związany ze złym rokowaniem w przypadku raka nerkowokomórkowego. CDCP1 wspomaga białko morfogenetyczne kości 4 (BMP4) w inicjowaniu przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego i hamuje fenotyp nabłonkowy komórek raka trzustki. Nadaje komórkom raka płuc odporność na anoikis, uczestnicząc w sygnalizacji kinazy białkowej Cδ (PKCδ).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72141
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei-Chung Shia et al.
BMC genomics, 12 Suppl 3, S23-S23 (2012-03-06)
Cardiovascular disease is the chief cause of death in Taiwan and many countries, of which myocardial infarction (MI) is the most serious condition. Hyperlipidemia appears to be a significant cause of myocardial infarction, because it causes atherosclerosis directly. In recent
Shin Miura et al.
Experimental cell research, 321(2), 209-218 (2014-01-05)
The prognosis of pancreatic cancer is dismal due to the frequent metastasis and invasion to surrounding organs. Numerous molecules are involved in the malignant behavior of pancreatic cancer cells, but the entire process remains unclear. Several reports have suggested that
Mineo Iwata et al.
PloS one, 9(10), e109304-e109304 (2014-10-03)
In vitro expanded bone marrow stromal cells contain at least two populations of fibroblasts, a CD146/MCAM positive population, previously reported to be critical for establishing the stem cell niche and a CD146-negative population that expresses CUB domain-containing protein 1 (CDCP1)/CD318.
Takamasa Uekita et al.
Cancer science, 102(11), 1943-1948 (2011-08-05)
Tumor metastasis is a complex multistep process by which cells from the primary tumor invade tissues, move through the vasculature, settle at distant sites and eventually grow to form secondary tumors. Altered tyrosine phosphorylation signals in cancer cells contribute to
Danislav S Spassov et al.
Molecular and cellular biology, 31(4), 766-782 (2010-12-30)
Trask is a recently described transmembrane substrate of Src kinases whose expression and phosphorylation has been correlated with the biology of some cancers. Little is known about the molecular functions of Trask, although its phosphorylation has been associated with cell
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA010978-100UL4061836301071
HPA010978-25UL4061842817221