Kluczowe dokumenty
HPA010919
Sigma-Aldrich
Anti-MGAT5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GNT-V, Anti-KIAA0773, Anti-mannosyl (α-1,6-)-glycoprotein β-1,6-N-acetyl-glucosaminyltransferase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
ALQVKLAEPGQSCKQVCQESQLICEPSFFQHLNKDKDMLKYKVTCQSSELAKDILVPSFDPKNKHCVFQGDLLLFSCAGAHPRHQRVCPCRDFIKGQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MGAT5(4249)
Opis ogólny
MGAT5 (mannozylo (α-1,6-)-glikoproteinowa β-1,6-N-acetylo-glukozaminylotransferaza) jest glikozylotransferazą, która znajduje się w aparacie Golgiego. Gen ten mapuje się na ludzkim chromosomie 2q21 i ma otwartą ramkę odczytu (ORF) 2349bp. Jest wyrażany wszechobecnie, z wyjątkiem mięśni szkieletowych. Również jego poziom ekspresji w mózgu jest niski.
Immunogen
mannosyl (alpha-1,6-)-glycoprotein beta-1,6-N-acetyl-glucosaminyltransferase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
MGAT5 (mannozylo (α-1,6-)-glikoproteinowa β-1,6-N-acetylo-glukozaminylotransferaza) katalizuje dodawanie β1-6 N-acetyloglukozaminowych gałęzi do oligosacharydów(N-glikanów) związanych z asparaginą, obecnych na białkach komórkowych. Katalizuje przeniesienie N-acetyloglukozaminy(GlcNAc) na β1,6-podstawione reszty mannozylowe, w ich pozycji C-6, w trimanozylowej strukturze rdzenia N-glikanów, które mają złożony charakter. W ten sposób powstaje GlcNAc(β1,6)[GlcNAcβ1,2] mannoza (Man) (α1,6). Dysregulacja tego enzymu jest związana z wieloma nowotworami. Ekspresja MGAT5 w raku żołądka jest związana z przerzutami, stopniem i stadium nowotworu oraz rokowaniem. Jest ona również regulowana w dół we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego (UC), co prowadzi do zaburzenia N-glikozylacji receptora komórek T. W związku z tym MGAT5 odgrywa rolę w patogenezie UC. Ekspresja MGAT5 jest pozytywnie skorelowana z proliferacją i przerzutami ludzkiego raka wątrobowokomórkowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72105
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ana M Dias et al.
Human molecular genetics, 23(9), 2416-2427 (2013-12-18)
The incidence of inflammatory bowel disease is increasing worldwide and the underlying molecular mechanisms are far from being fully elucidated. Herein, we evaluated the role of N-glycosylation dysregulation in T cells as a key mechanism in the ulcerative colitis (UC)
Mika Kaneko et al.
FEBS letters, 554(3), 515-519 (2003-11-19)
UDP-N-acetylglucosamine:alpha(1,6)-D-mannoside beta(1,6)-N-acetylglucosaminyltransferase (GnT-V, Mgat5) functions in the biosynthesis of N-linked glycans and is transcriptionally upregulated by oncogene signaling. We report here the cloning and characterization of a human cDNA encoding a distinct enzyme with related substrate specificity, termed GnT-VB, which
Ting Wei et al.
Experimental and molecular pathology, 93(1), 8-17 (2012-04-28)
To investigate the role of N-acetylglucosaminyltransferases V (GnT-V) in the malignancy of human hepatocellular carcinoma (HCC), the GnT-V stably suppressed cell line HepG2 GnT-V/1564 was constructed from HepG2. The proliferation, migration, invasion, metastasis of HepG2 GnT-V/1564 was investigated both in
Binbin Huang et al.
International journal of oncology, 44(3), 849-857 (2014-01-09)
N-acetylglucosaminyltransferase V (GnT-V) is an enzyme that catalyzes β1-6 branching of N-acetylglucosamine on asparagine (N)-linked oligosaccharides (N-glycan) of cell proteins and the dysfunction of which is a common feature of various carcinomas. Nevertheless, the role of GnT-V remains controversial. Therefore