Kluczowe dokumenty
HPA010725
Sigma-Aldrich
Anti-C1orf43 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HCV NS5A-transactivated protein 4 antibody produced in rabbit, Anti-Hepatitis C virus NS5A-transactivated protein 4 antibody produced in rabbit, Anti-Protein NICE-3 antibody produced in rabbit, Anti-S863-3 antibody produced in rabbit, Anti-Uncharacterized protein C1orf43 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
AMKSRRGPHVPVGHNAPKDLKEEIDIRLSRVQDIKYEPQLLADDDARLLQLETQGNQSCYNYLYRMKALDAIRTS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C1orf43(25912)
Opis ogólny
C1orf43 (otwarta ramka odczytu 43 chromosomu 1) należy do rodziny genów kompleksu różnicowania naskórka (EDC). Jest mapowany na ludzki chromosom 1q21 i ma trzy warianty cDNA ze względu na alternatywny splicing. Może mieć cechy strukturalne metylaz DNA specyficznych dla cytozyny N-4 i ulega ekspresji w wielu tkankach. Występuje również w hematopoetycznych komórkach macierzystych CD34+ (HSPC). Gen C1orf43 nie wykazuje homologii z żadną z istniejących rodzin EDC.
Immunogen
Uncharacterized protein C1orf43 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Rodzina genów EDC (epidermal differentiation complex) jest odpowiedzialna za prawidłowe dojrzewanie naskórka i dlatego jest powiązana z chorobami skóry. EDC jest również związany z kancerogenezą, a ekspresja C1orf43 jest regulowana w górę w ludzkim raku wątrobowokomórkowym (HCC). Zwiększona ekspresja tego genu w liniach komórkowych HCC Focus i WRL-68 prowadzi do proliferacji komórek i tworzenia kolonii. Badania sugerują również, że białko to jest indukowane przez NS5A (białko niestrukturalne 5A) obecne w wirusie zapalenia wątroby typu C (HCV). Dlatego też C1orf43 może prowadzić do HCC związanego z HCV. Rak włóknisto-komórkowy (FLC), rzadka forma HCC, również wykazuje zwiększony poziom ekspresji C1orf43. Stąd C1orf43 może być onkogenem dla HCC. Zwiększona regulacja tego genu może również działać jako marker złego rokowania i określania złośliwości w raku piersi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72033
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuan-Jiang Wei et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 13(9), 4363-4368 (2012-11-22)
The epidermal differentiation complex (EDC) contains a large number of gene products which are crucial for the maturation of the human epidermis and can contribute to skin diseases, even carcinogenesis. It is generally acepted that activation of oncogenes and/or inactivation
I Marenholz et al.
Genome research, 11(3), 341-355 (2001-03-07)
The epidermal differentiation complex (EDC) comprises a large number of genes that are of crucial importance for the maturation of the human epidermis. So far, 27 genes of 3 related families encoding structural as well as regulatory proteins have been