Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA010550
Sigma-Aldrich
Anti-WTAP antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Female-lethal(2)D homolog, Anti-Pre-mRNA-splicing regulator WTAP, Anti-WT1-associated protein, Anti-Wilms tumor 1-associating protein, Anti-hFL(2)D
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
DEEVEGMQSTILVLQQQLKETRQQLAQYQQQQSQASAPSTSRTTASEPVEQSEATSKDCSRLTNGPSNGSSSRQRTSGSGFHREGNTTEDDFPSSPGNGNKSSNSSEERTGRGGSGYVNQLSAGYESVDSPTGSENSLTHQSND
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WTAP(9589)
Opis ogólny
WTAP (białko związane z guzem Wilmsa 1) jest wysoce konserwatywnym białkiem, które funkcjonuje jako partner interakcji białka WT1 i działa jako przełącznik. Jest zlokalizowane wyłącznie w jądrze i zostało po raz pierwszy rozpoznane w linii komórek nerkowych jako białko związane z WT1. Jego masa cząsteczkowa wynosi 20 kDa.
Immunogen
Pre-mRNA-splicing regulator WTAP recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
WTAP (białko związane z guzem Wilmsa 1), wraz z WT1, kontroluje równowagę między spoczynkiem a proliferacją. Działa jako onkogen w glejakach i ostrej białaczce szpikowej. Negatywnie kontroluje proliferację komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych (SMC), gdzie jego ekspresja jest podwyższona, gdy SMC osiągają spoczynek replikacyjny. Białko to jest regulowane w górę w cholangiocarcinoma, gdzie jest odpowiedzialne za kontrolę migracji i inwazyjności. Białko to kontroluje aktywność EGFR (naskórkowego czynnika wzrostu) i jest regulowane w górę w glejakach, gdzie kontroluje migrację i inwazję.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71500
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
WTAP is a novel oncogenic protein in acute myeloid leukemia.
H Bansal et al.
Leukemia, 28(5), 1171-1174 (2014-01-15)
Hong-Jae Jo et al.
Journal of gastroenterology, 48(11), 1271-1282 (2013-01-29)
Wilms' tumor 1-associating protein (WTAP) is a nuclear protein that has been associated with the regulation of proliferation and apoptosis. Although its dynamic expression and physiological functions in vascular cells have been reported, its expression and roles in cholangiocarcinoma cells
Theodore W Small et al.
Circulation research, 99(12), 1338-1346 (2006-11-11)
Smooth muscle cells (SMCs) are called on to proliferate during vascular restructuring but must return to a nonproliferative state if remodeling is to appropriately terminate. To identify mediators of the reacquisition of replicative quiescence, we undertook gene expression screening in
Du-Il Jin et al.
Cancer science, 103(12), 2102-2109 (2012-09-11)
Glioblastoma is a diffusely growing malignant brain tumor and among the most aggressive of all tumors. Wilms' tumor 1-associating protein (WTAP) is a nuclear protein that has been associated with regulation of proliferation and apoptosis. Although its dynamic expression and
Keiko Horiuchi et al.
The Journal of biological chemistry, 288(46), 33292-33302 (2013-10-09)
Wilms' tumor 1-associating protein (WTAP) is a putative splicing regulator that is thought to be required for cell cycle progression through the stabilization of cyclin A2 mRNA and mammalian early embryo development. To further understand how WTAP acts in the