Kluczowe dokumenty
HPA008228
Sigma-Aldrich
Anti-CBX4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Chromobox protein homolog 4 antibody produced in rabbit, Anti-E3 SUMO-protein ligase CBX4 antibody produced in rabbit, Anti-Pc2 antibody produced in rabbit, Anti-Polycomb 2 homolog antibody produced in rabbit, Anti-hPc2 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
QPEVILLDSDLDEPIDLRCVKTRSEAGEPPSSLQVKPETPASAAVAVAAAAAPTTTAEKPPAEAQDEPAESLSEFKPFFGNIIITDVTANCLTVTFKEYVTV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CBX4(8535)
Opis ogólny
Chromobox homolog 4 (CBX4) jest małą ligazą białkową E3 podobną do modyfikatora ubikwityny (SUMO), która należy do grupy multiprotein polycomb (PcG).
Immunogen
E3 SUMO-protein ligase CBX4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Chromobox homolog 4 (CBX4) jest głównie odpowiedzialny za tworzenie dużych multimerycznych kompleksów zwanych ciałami grupy polycomb (PcG), które biorą udział w represji ekspresji genów. Bierze udział w rekrutacji transkrypcyjnego białka wiążącego C-końcowe białko wiążące (CtBP) do ciał PcG i promuje jego sumoilację. Ułatwia to transfer SUMO (małego modyfikatora związanego z ubikwityną) do CtBP. CBX4 również kowalencyjnie modyfikuje białko interakcyjne Smad-1 1 (SIP1) poprzez sumoilację, a zatem działa jako ligaza SUMO E3. Represja E-kadheryny przez SIP1 jest częściowo hamowana przez sumoilację.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70925
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Peuget et al.
Cell death and differentiation, 21(7), 1107-1118 (2014-03-13)
Tumor Protein p53-Induced Nuclear Protein 1 (TP53INP1) is a tumor suppressor that modulates the p53 response to stress. TP53INP1 is one of the key mediators of p53 antioxidant function by promoting the p53 transcriptional activity on its target genes. TP53INP1
Jianyin Long et al.
The Journal of biological chemistry, 280(42), 35477-35489 (2005-08-03)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) is important in embryonic development and tumorigenesis. Smad-interacting protein 1 (SIP1) can induce EMT by repressing the transcription of E-cadherin through recruitment of the corepressor C-terminal-binding protein (CtBP). How the activity of SIP1 is regulated still remains
Michael H Kagey et al.
Cell, 113(1), 127-137 (2003-04-08)
Polycomb group (PcG) proteins form large multimeric complexes (PcG bodies) which are involved in the stable repression of gene expression. The human PcG protein, Pc2, has been shown to recruit the transcriptional corepressor, CtBP, to PcG bodies. We show that
Changli Zheng et al.
Oncology reports, 33(3), 1115-1122 (2015-01-22)
MicroRNA-195 (miR-195) plays important roles in tumor metastasis and angiogenesis, yet its function and mechanism of action in hepatocellular carcinoma (HCC) remain to be elucidated. In this study, we aimed to confirm whether chromobox homolog 4 (CBX4) is a direct