Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA007319
Sigma-Aldrich
Anti-MS4A8 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CD20L5, MS4A4, MS4A8B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MS4A8B(83661)
Opis ogólny
Gen MS4A8 (membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 8) koduje białko należące do rodziny białek MS4A, które charakteryzują się wspólnymi cechami strukturalnymi i podobnymi granicami intronów/eksonów. Ich wzór ekspresji jest unikalny wśród komórek krwiotwórczych i tkanek nielimfoidalnych. Gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 11q12.3 wraz z innymi członkami rodziny. Ulega ekspresji w ludzkim zróżnicowanym nabłonku jelitowym i służy jako nowy marker różnicowania prawidłowego nabłonka jelitowego. Strukturalnie składa się z co najmniej czterech potencjalnych domen transbłonowych oraz N- i C-końcowych domen cytoplazmatycznych kodowanych przez różne eksony.
Immunogen
rekombinowane białko epitopowe (PrEST)
Sekwencja
EFGIACASSHFGCQLVCCQSSNVSVIYPNIYAANPVITPEPVTSPPSYSSEIQANK
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen MS4A8 (membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 8) jest nieobecny w ludzkim raku okrężnicy, co pomaga w odróżnieniu zdrowej tkanki od tkanki nowotworowej. Moduluje transkryptom i zwiększa odporność na reaktywne formy tlenu, tym samym funkcjonując w utrzymaniu fizjologicznej funkcji bariery w jelicie.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70173
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Michel et al.
Cell death & disease, 4, e469-e469 (2013-01-26)
The CD20-homolog Ms4a8a has recently been shown to be a marker for alternatively activated macrophages but its expression is not restricted to hematopoietic cells. Here, MS4A8A/MS4A8B expression was detected in differentiated intestinal epithelium in mouse and human, respectively. Interestingly, no
Y Liang et al.
Immunogenetics, 53(5), 357-368 (2001-08-07)
CD20, the high-affinity IgE receptor beta chain (FcepsilonRIbeta), and HTm4 are structurally related cell surface proteins expressed by hematopoietic cells. Recently, 16 novel human and mouse genes were identified that encode new members of this nascent protein family that we